アッセイ
95%
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
<5% acetic acid
mp
>300 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
OC(=O)c1cc(cc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
InChI Key
QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
482749-25KG:
482749-100G:
482749-BULK:
482749-500G:
482749-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
配位ポリマーの一種である金属有機構造体は、多くの代替エネルギー用途で利用される非常に有用な新規化合物です。MOFは、シンプルな合成方法で容易に入手でき、高表面積の材料を作製することが可能です。
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
関連コンテンツ
金属有機構造体(MOF)、およびMOF合成用リンカー化合物、金属塩類、SBUをご紹介します。MOFは、ガス吸着や分離をはじめとするさまざまな用途に応用可能な高表面積をもつ多孔性材料です。
PCP/MOFとは、金属イオンと有機物の配位結合を利用して多孔性構造を形成する、錯体化学を基盤とした材料です。様々な金属イオンとそれらを連結する架橋性の有機配位子を組み合わせることで、内部に空間を持つ結晶性高分子構造を作ることが可能です。