product name
ビスフェノールAジグリシジルエーテル,
形状
viscous liquid
品質水準
組成
Epoxide equivalent weight, 172-176
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(c1ccc(OCC2CO2)cc1)c3ccc(OCC4CO4)cc3
InChI
1S/C21H24O4/c1-21(2,15-3-7-17(8-4-15)22-11-19-13-24-19)16-5-9-18(10-6-16)23-12-20-14-25-20/h3-10,19-20H,11-14H2,1-2H3
InChI Key
LCFVJGUPQDGYKZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- プロオピオメラノコルチン(POMC)に及ぼす影響の研究:遺伝子導入した魚類における亢進された緑色蛍光タンパク質(EGFP)の発現
- エポキシ・ポリアミドアミン系の硬化挙動、動力学、およびFe3O4磁性ナノ粒子(MNP)取り込みの影響に関する研究
- 熱硬化性樹脂として
- エポキシ・ポリシロキサン配合物の至適組成の決定
- エポキシ・ベースの透明なナノコンポジット・コーティングの調製
- エポキシ・グラフェン(E/G)の調製、コーティング、および硬化
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
関連事項
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
507.2 - 514.4 °F - closed cup
引火点(℃)
264 - 268 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D3415-VAR:
D3415-BULK:
D3415-250G:
試験成績書(COA)