安全性情報
31191
Sigma-Aldrich
D.E.R. 736
別名:
エポキシ樹脂
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.25
フォーム
liquid
品質水準
密度
1.14 g/mL at 20 °C
詳細
D.E.R. 732よりも短鎖の脂肪族ジエポキシド。柔軟性、耐衝撃性、延伸性はわずかに劣りますが、荷重たわみ温度と耐薬品性が若干改善されています。Lemoコネクタ付き
法的情報
D.E.R. is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
31191-VAR:
31191-BULK:
31191-1KG:
31191-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A new embedding method employing D.E.R. 736 and epon 812.
H Kushida
Journal of electron microscopy, 16(3), 278-280 (1967-01-01)
Jun Nie et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 7(3), 1901891-1901891 (2020-02-12)
The recent integration of light-sheet microscopy and tissue-clearing has facilitated an important alternative to conventional histological imaging approaches. However, the in toto cellular mapping of neural circuits throughout an intact mouse brain remains highly challenging, requiring complicated mechanical stitching, and