Merck
45359
Sigma-Aldrich
Epoxy Embedding Medium kit(エポキシ包埋剤キット)
embedding resin for electron microscopy
別名:
エポン置換包埋剤キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
品質水準
pH
5-7
密度
1.9 g/cm3
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
2-8°C
詳細
Epoxy Embedding Mediumキットは、電子顕微鏡に広く使用されている包埋剤です。Luft(1961)によって最初に発表されたこの包埋剤は、植物組織にも動物組織にも優れています。この樹脂は粘性が低いため、アラルダイトやその他のポリマーよりも迅速に組織標本に浸透します。Dodecenylsuccinic anhydride(DDSA)、methyl nadic anhydride(MNA)、および促進剤である2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol(DMP-30)の添加により低温で容易かつ均一に硬化します。硬化中にわずかな収縮が生じることがあります。このキットは、樹脂により広範囲の硬度が得られ、2種類の無水硬化剤(DDSAおよびMNA)を使用することで特定の種類の組織に適した硬度にできることから、さまざまな組織の包埋に有用です。
アプリケーション
Epoxy Embedding Mediumキットは以下の用途に使用できます:
  • 腸のホメオスタシス維持と大腸炎に関連する腫瘍発生において不可欠な、結腸上皮細胞バリア制御因子であるNDRG2の役割の検討。
  • ポリマー足場ナノ繊維と増殖細胞の相互作用の検討
  • カモにおける血液–脾臓バリアの後胚期発生の形態学的特徴の検討
  • Fusobacterium nucleatum介在性好中球細胞外捕捉におけるNOD1/NOD2受容体の役割の理解。
特徴および利点
  • 植物と動物の 両方を含む多様な組織を包埋するための優れた担体 。
  • 迅速な埋込みを促進(3時間未満)。
  • 低粘度で迅速な組織浸透を促進。
  • 特定の組織型に適した望ましい硬度が得られやすい。
構成
45345 エポキシ包埋剤 2x250 mL
45347 硬化剤 MNA 250 mL
45346 硬化剤 DDSA 250 mL
45348 促進剤 DMP 30 250 mL
法的情報
Epon is a trademark of Hexion, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
引火点(°F)
275.0 °F
引火点(℃)
135 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Role of NOD1/NOD2 receptors in Fusobacterium nucleatum mediated NETosis
Alyami, et al.
Microbial Pathogenesis (2019)
Sevinç Kenan et al.
Journal of cranio-maxillo-facial surgery : official publication of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 47(3), 473-483 (2019-01-09)
This study investigates the effects of semaphorin 3A on new bone formation in an experimental rat model. Cortical bone defects, 5 mm, were created in the calvaria of 40 Wistar rats, which were then separated into three groups: empty defect (control)
High resolution 3D microscopy study of cardiomyocytes on polymer scaffold nanofibers reveals formation of unusual sheathed structure
Balashov, et al.
Acta Biomaterialia (2018)
Kunio Nagashima et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 697, 83-91 (2010-12-01)
This chapter outlines the procedures for ex vivo TEM preparation of nanoparticle-containing tissue or cell culture samples using an epoxy resin embedding method. The purpose of this procedure is to preserve the structure of tissue in a hardened epoxy block
A Sawaguchi et al.
Journal of microscopy, 234(2), 113-117 (2009-04-29)
The goal of specimen preparation for transmission electron microscopy is to obtain high-quality ultra-thin sections with which we can correlate cellular structure to physiological function. In this study, we newly developed a capsule-supporting ring that can be useful for resin