由来生物
synthetic
品質水準
蒸気密度
6.1 (20 °C, vs air)
蒸気圧
5 mmHg ( 120 °C)
アッセイ
≥95.0%
屈折率
n20/D 1.506 (lit.)
n20/D 1.507
密度
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@]12C3CC(C(C)=C3)[C@@]1([H])C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-10-6-3-2-5(4-6)7(10)8(11)13-9(10)12/h2-3,5-7H,4H2,1H3/t5-,6+,7+,10+/m0/s1
InChI Key
LTVUCOSIZFEASK-MPXCPUAZSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
275.0 °F
引火点(℃)
135 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45347-250ML-F:
45347-1L-F:
45347-BULK-F:
45347-6X1L-F:
45347-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック