Merck
14353
Sigma-Aldrich
ビシクロ[2.2.1]へプト-5-エン-2,3-ジカルボン酸無水物
≥95.0%
別名:
5-ノルボルネン-2,3-ジカルボン酸無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8O3
CAS番号:
分子量:
164.16
Beilstein:
150228
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
溶解性
diethyl ether: 0.1 g/10 mL, clear, colorless
SMILES記法
O=C1OC(=O)[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](C=C3)[C@@H]12
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)12-8/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6-,7+
InChI Key
KNDQHSIWLOJIGP-UMRXKNAASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボン酸無水物はメチルアミノメチルランベルチアネートと反応し、ラブダノイド置換基を有するビシクロ[2.2.1]ヘプタン-1,2-ジカルボン酸のアミドを生成します。
アプリケーション
  • Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydrideによる持続可能な化学プロセス:Kharitonovら(2012)は、Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydrideを用いて、高級テルペノイドの合成変換を探索しています。その研究では、新しい細胞毒性薬の開発に焦点を当て、有機合成における持続可能な方法に貢献しています(Kharitonov et al., 2012)。
  • 有機合成中間体:Birchallら(2021)は、高度な有機実験室技術の教育におけるBicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydrideの用途を示すため、レトロなディールス・アルダー反応を用いたHimic Anhydrideに関する研究を発表しています。この研究には、有機合成の教育的側面をさらに支援するための付随的なNMR研究が含まれています(Birchall et al., 2021)。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
14353-1KG:
14353-BULK:
14353-250G:
14353-50G:
14353-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Richard Reece et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(23), 25683-25692 (2020-05-15)
Considering the low specific capacitance of structural solid supercapacitors, which is due to the low ion diffusivity in solid electrolytes and the small specific surface area of some structural electrodes such as carbon fiber fabrics, novel structural supercapacitor designs are
An Yang et al.
Dental materials journal, 36(5), 560-565 (2017-06-02)
The aim of the study was to evaluate the effect of modifying polymethyl methacrylate (PMMA) denture base material with polyimide (PI) on its flexural property and biocompatibility. Low molecular weight (1,500 g/mol) PI was synthesized and small amount of PI
Iu V Kharitonov et al.
Bioorganicheskaia khimiia, 38(1), 127-136 (2012-07-17)
Condensation of methyl 16-aminomethyllambertianate with N-Boc-omega-amino acids leads smoothly to 16-(N-Boc-aminononan)- and 16-(N-Boc-aminoundecan)amidomethyllabdanoids. The amide of bicyclo[2.2.1]heptan-1,2-dicarbocylic acid with a labdanoid substituent was obtained under the reaction of methyl aminomethyllambertianate with bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride. Intereaction of methyl 16-aminomethyllambertianate with chloroacetyl chloride
R Padhma Priya et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 15(9), 6739-6746 (2015-12-31)
A new type of siloxane core modified phthalide cardo chain based polyimide (PI) was successfully prepared from siloxane core dianhydride and ether linked phenolphthalein diamine moiety. This PI was further modified with different weight percentages of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs)