Merck
216704
Sigma-Aldrich
cis-5-ノルボルネン-endo-2,3-ジカルボン酸
98%
別名:
NDC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O4
CAS番号:
分子量:
182.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
mp
175 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1[C@H]2C[C@H](C=C2)[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-8(11)6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(12)13/h1-2,4-7H,3H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5+,6-,7+
InChI Key
NIDNOXCRFUCAKQ-UMRXKNAASA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
216704-BULK:
216704-25G:
216704-5G:
216704-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Malcolm Driffield et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 35(6), 1200-1213 (2018-02-24)
The polymeric coating used in metal packaging such as cans for foods and beverages may contain residual amounts of monomers used in the production of the coating, as well as unreacted linear and cyclic oligomers. Traditionally, although designed for use