Merck
718149
Sigma-Aldrich
exo-5-ノルボルネンカルボン酸
97%
別名:
(1R,2S,4R)-ビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2-カルボン酸, NC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O2
CAS番号:
分子量:
138.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
40-44 °C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C8H10O2/c9-8(10)7-4-5-1-2-6(7)3-5/h1-2,5-7H,3-4H2,(H,9,10)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI Key
FYGUSUBEMUKACF-RRKCRQDMSA-N
詳細
exo-5-ノルボルネンカルボン酸は、独特な化学的性質を持つため材料科学の分野で応用できる可能性のある二環式化合物です。ポリマー、デンドリマー、自己組織化単層などのさまざまな機能性材料を合成するための多用途の構成要素です。表面の改質や、ナノ粒子の機能化を行うために用いて、光学的、磁気的、または電子的特性に影響を与えることができます。分子量と構造が制御されたポリマーを形成するための開環メタセシス重合反応にもよく使用されます。また、exo-5-ノルボルネンカルボン酸は、配位化学および触媒作用における配位子として機能できます。
アプリケーション
exo-5-ノルボルネンカルボン酸は以下として使用できます:
  • exo-5-ノルボルネンカルボン酸と1,1′-ビ-2-ナフトールのエステルの開環メタセシス重合(ROMP)反応によるメタセシスポリマーの合成における出発物質。
  • 表面開始重合プロセスによる薄膜の調製におけるモノマー。得られた薄膜は、金属酸化物の選択的な堆積およびエッチングのためのテンプレートとして機能し、これはマイクロエレクトロニクス産業において非常に重要です。
exo-5-ノルボルネンカルボン酸は、以下の合成における前駆体として使用されています:
  • 開環メタセシス重合のためのさまざまな架橋剤
  • 開環メタセシス重合(ROMP)によりポリ(ノルボルネン)を製造するために使用される、ノルボルネン官能化モノマー。
  • ヒドロゲル調製のための加水分解的に切断可能で加水分解的に安定な官能基化マクロモノマー。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
適用法令
Jan Code
718149-1G:
718149-BULK:
718149-VAR:
718149-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wenjun Zheng et al.
BMC structural biology, 9, 45-45 (2009-07-14)
It is increasingly recognized that protein functions often require intricate conformational dynamics, which involves a network of key amino acid residues that couple spatially separated functional sites. Tremendous efforts have been made to identify these key residues by experimental and
Jürgen Herrler et al.
Magnetic resonance in medicine, 85(6), 3140-3153 (2021-01-06)
To mitigate spatial flip angle (FA) variations under strict specific absorption rate (SAR) constraints for ultra-high field MRI using a combination of universal parallel transmit (pTx) pulses and fast subject-specific optimization. Data sets consisting of B0 , B 1 +
Christopher L McGann et al.
Macromolecular bioscience, 16(1), 129-138 (2015-10-06)
A range of chemical strategies have been used for crosslinking recombinant polypeptide hydrogels, although only a few have employed photocrosslinking approaches. Here, we capitalize on the novel insect protein, resilin, and the versatility of click reactions to introduce a resilin-like
Nilwala Kottegoda et al.
ACS nano, 11(2), 1214-1221 (2017-01-26)
While slow release of chemicals has been widely applied for drug delivery, little work has been done on using this general nanotechnology-based principle for delivering nutrients to crops. In developing countries, the cost of fertilizers can be significant and is
Stefano Longhi et al.
Optics letters, 45(7), 1962-1965 (2020-04-03)
Multimode interference (MMI) and self-imaging are important phenomena of diffractive optics with major applications in signal processing, beam shaping, and optical sensing. Such phenomena generally arise from interference of normal modes in lossless dielectric guiding structures; however, the impact of