776173
5-ノルボルネン-2-酢酸サクシニミジルエステル
97%
別名:
2,5-ジオキソピロリジン-1-イル 2-(ビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2-イル)酢酸塩, 5-ノルボルネン-2-酢酸 NHS, ビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2-酢酸 N-ヒドロキシsクシニミドエステル, ビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2-酢酸、2,5-ジオキソ-1-ピロリジニルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H15NO4
CAS番号:
分子量:
249.26
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
mp
115-120 °C
官能基
NHS ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N1OC(C[C@H]2[C@@H]3C=C[C@@H](C3)C2)=O)CCC1=O
InChI
1S/C13H15NO4/c15-11-3-4-12(16)14(11)18-13(17)7-10-6-8-1-2-9(10)5-8/h1-2,8-10H,3-7H2
InChI Key
AOGNOQQTUYLDKN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
サクシニミジルエステル基を持つノルボルネン。サクシニミジルエステル基はタンパク質/ペプチドのリジン残基等のアミンを含む化合物と反応します。ノルボルネンは逆電子要請型Diels-Alder環化付加反応において1、2、4、5-テトラジンと反応することが知られています。この反応は生体直交型反応で、バイオイメージングの用途に有用であることが証明されています。
適用法令
Jan Code
776173-100MG:
776173-25MG:
776173-BULK:
776173-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hee-Sun Han et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(23), 7838-7839 (2010-05-21)
We present a bioorthogonal and modular conjugation method for efficient coupling of organic dyes and biomolecules to quantum dots (QDs) using a norbornene-tetrazine cycloaddition. The use of noncoordinating functional groups combined with the rapid rate of the cycloaddition leads to
Neal K Devaraj et al.
Bioconjugate chemistry, 19(12), 2297-2299 (2008-12-05)
Bioorthogonal tetrazine cycloadditions have been applied to live cell labeling. Tetrazines react irreversibly with the strained dienophile norbornene forming dihydropyrazine products and dinitrogen. The reaction is high yielding, selective, and fast in aqueous media. Her2/neu receptors on live human breast