Merck
226351
Sigma-Aldrich
N-ヒドロキシマレイミド
97%, for peptide synthesis
別名:
1-ヒドロキシピロール-2,5-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3NO3
CAS番号:
分子量:
113.07
Beilstein:
1524594
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
N-ヒドロキシマレイミド, 97%
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Addition Reactions
mp
130-133 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
imide
maleimide
SMILES記法
ON1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C4H3NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h1-2,8H
InChI Key
BUXKULRFRATXSI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-ヒドロキシマレイミド(NHMI)は、有機合成の酸化剤として広く使用されている有機化合物です。ジスルフィドへのチオールの選択的酸化や、α, β-不飽和カルボニル化合物の合成によく使用されます。マイケル受容体としても機能し、ペプチドやタンパク質の合成に使用されます。
アプリケーション
N-ヒドロキシマレイミドは、N-ヒドロキシアニリンをin situで生成するための酸化剤として使用できます。これは、芳香族オキシムの効率的な合成において、N-置換アニリンとヒドロキシルアミン誘導体との選択的カップリング反応における重要な中間体として機能します。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
226351-250G:
226351-1G:
226351-VAR:
226351-BULK:
226351-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jamerson Carneiro de Oliveira et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(2) (2020-01-16)
The study of Diels-Alder reactions in materials science is of increasing interest. The main reason for that is the potential thermoreversibility of the reaction. Aiming to predict the behavior of a material modified with maleimido and furyl moieties, 1H NMR
Minye Yang et al.
Nanoscale, 10(33), 15865-15874 (2018-08-15)
The detection of mycotoxins in food is urgently needed because they pose a significant threat to public health. In this study, we developed a quantitative detection platform for mycotoxins by integrating multicolor upconversion nanoparticle barcode technology with fluorescence image processing
Yusuke Hibi et al.
Nature communications, 7, 11064-11064 (2016-03-22)
There is a growing interest in sequence-controlled polymers toward advanced functional materials. However, control of side-chain order for vinyl polymers has been lacking feasibility in the field of polymer synthesis because of the inherent feature of chain-growth propagation. Here we
Moon Soo Gil et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 267, 119-132 (2017-04-17)
Biological drugs are exquisitely tailored components offering the advantages of high specificity and efficacy that are considered safe for treating diseases. Nevertheless, the effectiveness of biological drugs is limited by their inherent short biological half-life and poor stability in vivo.
Jinhwan Cho et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 324, 532-544 (2020-05-27)
Therapeutic proteins are attractive candidates for the treatment of human diseases. However, their short half-life often limits their clinical application. To overcome this problem, injectable hydrogels have been developed as depots for controlled release of therapeutic proteins, but these systems