Merck
56951
Sigma-Aldrich
N-(2-アミノエチル)マレイミド トリフルオロアセタート塩
≥98% (T), for peptide synthesis
別名:
2-マレイミドエチルアミン トリフルオロアセタート塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2O2 · C2HF3O2
CAS番号:
分子量:
254.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
N-(2-アミノエチル)マレイミド トリフルオロアセタート塩, ≥95% (HPLC), ≥98% (T)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
≥98% (T)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: linker
官能基
amine
maleimide
ポリマー構造
functionality: heterobifunctional
SMILES記法
OC(C(F)(F)F)=O.O=C1N(CCN)C(C=C1)=O
InChI
1S/C6H8N2O2.C2HF3O2/c7-3-4-8-5(9)1-2-6(8)10;3-2(4,5)1(6)7/h1-2H,3-4,7H2;(H,6,7)
InChI Key
YNHKVOGCDPODMT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-(2-アミノエチル)マレイミドトリフルオロ酢酸塩は、ヘパリンハイドロゲルの調製に使用されるチオール反応性架橋剤です。
アプリケーション
N-(2-アミノエチル)マレイミドトリフルオロ酢酸塩は以下に一般的に使用されます:
  • ポリマー前駆体間に共有結合を形成する架橋剤として
  • マレイミド官能基を分子に導入することにより、その後の生体結合を可能にするマレイミド官能化ヘパリンヒドロゲルの合成において
  • N-(2-{3-ヨードベンゾイル}アミノエチル)マレイミドおよびN-(2-{3-(トリ-n-ブチルスタニル)ベンゾイル}アミノエチル)マレイミドの合成において
  • マレイミド官能化シマントレニル誘導体の合成における構成要素として
その他情報
広く使用されているNOSu修飾蛍光標識にマレイミド官能基を導入するためのヘテロ二官能性リンカー。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
56951-VAR-F:
56951-250MG-F:
56951-BULK-F:
56951-500MG-F:
56951-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and investigation of a radioiodinated F3 peptide analog as a SPECT tumor imaging radioligand
Bhojani M S, et al.
PLoS ONE, 6(7), e22418-e22418 (2011)
High resolution bioprinting of multi-component hydrogels
R Zimmermann, et al.
Biofabrication, 11, 045008-045008 (2019)
Di-heterometalation of thiol-functionalized peptide nucleic acids
T Joshi, et al.
Artificial DNA, PNA & XNA, 4, 11-18 (2013)
Eduardo Pérez Del Río et al.
Biomaterials, 259, 120313-120313 (2020-08-24)
Recent achievements in the field of immunotherapy, such as the development of engineered T cells used in adoptive cell therapy, are introducing more efficient strategies to combat cancer. Nevertheless, there are still many limitations. For example, these T cells are
Synthesis, characterization, and directional binding of anisotropic biohybrid microparticles for multiplexed biosensing
Jung C W, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 35(1), 56-65 (2014)