Merck
M9768
Sigma-Aldrich
システアミン
~95%
別名:
β-メルカプトエチルアミン, 2-アミノエタンチオール, 2-メルカプトエチルアミン, MEA, チオエタノールアミン, デカルボキシシステイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2SH
CAS番号:
分子量:
77.15
Beilstein:
635649
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
~95%
品質水準
フォーム
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCS
InChI
1S/C2H7NS/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI Key
UFULAYFCSOUIOV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
システアミンはアミノチオール製剤であり、主としてシスチン症の治療に使用されます。化学療法感作性および放射線防護作用を有する抗酸化剤です。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M9768-10MG:
M9768-5G:
M9768-25G:
M9768-50G:
M9768-BULK:
M9768-1G:
M9768-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ravendra Naidoo et al.
Bacteriophage, 2(1), 15-24 (2012-06-06)
Bacteriophages offer interesting alternatives to antibodies for the specific capture and detection of pathogenic bacteria onto biosensing surfaces. Procedures for the optimal chemical immobilization of lytic bacteriophages onto surfaces are presented. More specifically, the removal of lysate contaminants from bacteriophage
Cysteamine suppresses invasion, metastasis and prolongs survival by inhibiting matrix metalloproteinases in a mouse model of human pancreatic cancer.
Fujisawa T, et al.
PLoS ONE, 7(4), e34437-e34437 (2012)
Dandan Fang et al.
Mikrochimica acta, 186(9), 608-608 (2019-08-09)
An ultrasensitive competitive-type electrochemiluminescence immunoassay for the mycotoxin zearalenone is described. The method is based on the use of (a) a mimotope peptide that was selected from a phage displayed peptide library and used to substitute ZEN for designing the
L Vécsei et al.
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 14(6), 835-862 (1990-01-01)
1. Cysteamine is formed by degradation of coenzyme A (CoA) and causes somatostatin (SS), prolactin and noradrenaline depletion in the brain and peripheral tissues. 2. Cysteamine influences several behavioral processes, like active and passive avoidance behavior, open-field activity, kindled seizures
A de Graaf-Hess et al.
Clinical chemistry, 45(12), 2224-2228 (1999-12-10)
Cystinosis is a rare inborn error of cystine transport, leading to accumulation of cystine in the lysosomes. To diagnose cystinosis and monitor treatment with cysteamine, adequate measurements of cystine concentrations in leukocytes and cultured fibroblasts are required. Cells were sonicated