Merck
739294
Sigma-Aldrich
3-アミノ-1-プロパンチオール 塩酸塩
technical grade
別名:
(3-メルカプトプロピル)アンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H10ClNS
CAS番号:
分子量:
127.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
品質水準
形状
solid
mp
80-85 °C
SMILES記法
Cl.NCCCS
InChI
1S/C3H9NS.ClH/c4-2-1-3-5;/h5H,1-4H2;1H
InChI Key
GMEDUXHKSSWXSL-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-アミノ-1-プロパンチオール塩酸塩(APT)は、アミン末端アルカンチオールの自己組織化単分子膜(SAM)を形成するアミノアルキルチオールです。金属表面とナノ粒子との間に隙間を作るスペーサー層の形成に使用できます。
アプリケーション
APTはクーロンブロッケードを介したプラズモントンネルギャップの形成に使用でき、高速スイッチングデバイスに使用できる可能性があります。また、金ナノロッド(AuNR)上にSAMを形成することで、光起電機器やその他の光センサーによる機器において、スペーシングや光子吸収を制御できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
739294-250MG:
739294-BULK:
739294-500MG:
739294-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Switchable Metal-Insulator Phase Transition Metamaterials
Hajisalem G, et al.
Nano Letters, 17(5), 2940-2944 (2017)
Potential High-Speed Switching Nano-Device with Sub-Nanometer Gaps
2018 IEEE 13th Nanotechnology Materials & Devices Conference, 22(8), 1-4 (2018)
Large scale solution assembly of quantum dot-gold nanorod architectures with plasmon enhanced fluorescence
Nepal D, et al.
ACS Nano, 7(10), 9064-9074 (2013)
Coulomb Blockade Plasmonic Switch.
Xiang D, et al.
Nano Letters, 17(4), 2584-2588 (2017)
Effect of surface roughness on self-assembled monolayer plasmonic ruler in nonlocal regime.
Hajisalem G, et al.
Optics Express, 22(8), 9604-9610 (2014)
資料
無機ナノ粒子の光エレクトロニクスへの応用例をご紹介します。無機ナノ材料は、大きさや形状、構造、組成の調整が可能な材料であり、幅広い分野において注目されています。
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.