Merck
674397
Sigma-Aldrich
11-アミノ-1-ウンデカンチオール塩酸塩
97%
別名:
AUT, 11-アミノウンデカンチオール塩酸塩, 11-メルカプトウンデシルアミン, MUAM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2(CH2)9CH2NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
239.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
120-170 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].NCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H25NS.ClH/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13;/h13H,1-12H2;1H
InChI Key
LOQACAFAHHWTBJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
11-アミノ-1-ウンデカンチオール塩酸塩(AUT)は、11回折り畳み分子を持つアルカンチオールであり、アミノ基とナノ粒子表面の間に自己組織化単分子層(SAM)を形成します。
アプリケーション
水環境中の高伝染性ノロウイルスを検出およびブロックできる二機能膜を作製するために、AUTがTiおよびAu基質上で使用されました。AUTは誘電性修飾電界効果トランジスタ(DMFET)上にSAMを形成でき、これはバイオセンシングでタンパク質-リガンド結合を検出するためにナノギャップ中に生体分子系を配列する目的で使用されます。また、AUTは量子ドット(QD)とフラーレンヘテロ二量体(FMH)を結合させることで電子的カップリングを改善するリンカーとして使用できます。
また、フェロセン誘導体のレドックス反応に対する末端基の作用をボルタメトリック法を用いて研究するために、AUTを金電極上で自己組織化させることが可能です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
674397-BULK:
674397-50MG:
674397-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Anneli Joplin et al.
ACS nano, 11(12), 12346-12357 (2017-11-21)
Bimetallic nanocatalysts have the potential to surmount current limitations in industrial catalysis if their electronic and optical properties can be effectively controlled. However, improving the performance of bimetallic photocatalysts requires a functional understanding of how the intricacies of their morphology
Selective permeation of a liquidlike self-assembled monolayer of 11-amino-1-undecanethiol on polycrystalline gold by highly charged electroactive probes.
Campi?a JM, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 111(14), 5351-5362 (2007)
Lorenza S Colzato et al.
Frontiers in human neuroscience, 7, 824-824 (2013-12-19)
Anecdotal literature suggests that creative people sometimes use bodily movement to help overcome mental blocks and lack of inspiration. Several studies have shown that physical exercise may sometimes enhance creative thinking, but the evidence is still inconclusive. In this study
Murali Krishna Ghatkesar et al.
PloS one, 3(11), e3610-e3610 (2008-11-04)
Molecular interaction is a key concept in our understanding of the biological mechanisms of life. Two physical properties change when one molecular partner binds to another. Firstly, the masses combine and secondly, the structure of at least one binding partner
Thomas Belser et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(24), 8720-8731 (2005-06-16)
Chiral rhodium-diphosphine complexes have been incorporated into self-assembled thiolate monolayers (SAMs) on gold colloids. Catalysts of this type are of interest because they combine properties of homogeneous and heterogeneous systems. In addition, it should be possible to influence the catalytic
資料
無機ナノ粒子の光エレクトロニクスへの応用例をご紹介します。無機ナノ材料は、大きさや形状、構造、組成の調整が可能な材料であり、幅広い分野において注目されています。
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.