アッセイ
90%
形状
solid
mp
48-52 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OP(O)(=O)OCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H25O4PS/c12-16(13,14)15-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-17/h17H,1-11H2,(H2,12,13,14)
InChI Key
XPYXJSSCWCSOFO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
674311-50MG:
674311-BULK:
674311-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
無機ナノ粒子の光エレクトロニクスへの応用例をご紹介します。無機ナノ材料は、大きさや形状、構造、組成の調整が可能な材料であり、幅広い分野において注目されています。
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.