Merck
674974
Sigma-Aldrich
6-メルカプトヘキサン酸
90%
別名:
MHA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O2S
CAS番号:
分子量:
148.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.4846
密度
1.0715 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)CCCCCS
InChI
1S/C6H12O2S/c7-6(8)4-2-1-3-5-9/h9H,1-5H2,(H,7,8)
InChI Key
CMNQZZPAVNBESS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Ace(24310)
詳細
6-メルカプトヘキサン酸(MHA)は自己組織化単分子層(SAM)を形成し、これは金ナノ粒子(AuNP)、リン化インジウム量子ドット(InPQD)などのさまざまな材料とのキャップ結合に使用されます。主として表面分子の固定化に使用され、物理化学的特性および電気的特性が強化されます。
アプリケーション
MHAは、シアン化物イオンのモニタリングを行う蛍光化学センサーへの使用が期待されるInP量子ナノワイヤ表面修飾に使用できます。また、MHAはリポソームと共有結合して金表面にSAMを形成できます。これはバイオセンサーベースの用途において昆虫オドラント受容体として使用されます。
トリフェニルホスフィンで安定化したナノ粒子とのリガンド交換プロセスを介してチオール官能基化した1.5 nmの金ナノ粒子を調製するために使用されます。 この化合物は、親水性SAMの生産を目的とした自己組織化に使用されます。得られた単分子層は末端にカルボン酸を持ちますが、より複雑な末端基を導入するためにさらにさまざまなアミンおよびアルコールで官能基化できます。金コロイド状ナノ粒子の凝集速度をpHで制御するためにも使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
674974-1G:
674974-VAR:
674974-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wenjuan Wei et al.
Journal of microbiology, immunology, and infection = Wei mian yu gan ran za zhi, 50(6), 821-830 (2016-01-05)
Treatment of Acinetobacter baumannii infections is challenging owing to widespread multidrug-resistant A. baumannii (MDR-AB) and the lack of novel agents. Although recent data suggest that levofloxacin (LVX) may have unique activity against MDR-AB in combination with colistin (CST), further preclinical
An Ultrasensitive Electrochemical Impedance-Based Biosensor Using Insect Odorant Receptors to Detect Odorants
Khadka R, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 183, 441-445 (2018)
Panagiotis Papadopoulos et al.
Food microbiology, 84, 103249-103249 (2019-08-20)
Recently, there has been an increased tendency towards raw-milk consumption, which may pose a consumer risk, due to the possible presence of human pathogenic microorganisms, such as Staphylococcus aureus and even methicillin-resistant S. aureus (MRSA). The prevalence of S. aureus
Felicity K Abbott et al.
International journal of antimicrobial agents, 48(5), 521-527 (2016-11-05)
The Burkholderia cepacia complex (Bcc) is notorious for the life-threatening pulmonary infections it causes in patients with cystic fibrosis. The multidrug-resistant nature of Bcc and differing infective Bcc species make the design of appropriate treatment regimens challenging. Previous synergy studies
Electrochemical switch on-off response of a self-assembled monolayer (SAM) upon exposure to perfluorooctanoic acid (PFOA)
Fang C, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 785, 249-254 (2017)
資料
無機ナノ粒子の光エレクトロニクスへの応用例をご紹介します。無機ナノ材料は、大きさや形状、構造、組成の調整が可能な材料であり、幅広い分野において注目されています。
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.