Merck
733679
Sigma-Aldrich
6-アミノ-1-ヘキサンチオール 塩酸塩
別名:
6-メルカプトヘキシルアミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H15NS · HCl
CAS番号:
分子量:
169.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
mp
125-130 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.NCCCCCCS
InChI
1S/C6H15NS.ClH/c7-5-3-1-2-4-6-8;/h8H,1-7H2;1H
InChI Key
BFCMUBZJTPADOD-UHFFFAOYSA-N
詳細
6-アミノ-1-ヘキサンチオール塩酸塩(6-AHT)はアミン末端を持つアルカンチオールであり、様々なタイプの表面上に自己組織化単層膜(SAM)を形成します。
アプリケーション
たとえば、細胞を付着させる目的で使用する金表面(Au)の表面改質用として6-AHTを使用することができます。 また、量子ドット(QD)とのリンカーとしての応用も考えられます(分子エレクトロニクスの分野で応用されているフラーレン異種二量体(FMH)が持つカルボキシ基との間にアミン結合を形成)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
733679-VAR:
733679-500MG:
733679-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of surface potential on epithelial cell adhesion, proliferation and morphology.
Chang H, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 141(8), 179-186 (2016)
Kamila Malecka et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-06)
The background: The monolayers self-assembled on the gold electrode incorporated transition metal complexes can act both as receptor ("host" molecules) immobilization sites, as well as transducer for interface recognitions of "guest" molecules present in the aqueous solutions. Their electrochemical parameters
Zhihua Xu et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 8(2), 253-258 (2011-12-20)
The effect of the external charge trap on the photoluminescence blinking dynamics of individual colloidal quantum dots is investigated with a series of colloidal quantum dot-bridge-fullerene dimers with varying bridge lengths, where the fullerene moiety acts as a well-defined, well-positioned
Coulomb Blockade Plasmonic Switch.
Xiang D, et al.
Nano Letters, 17(4), 2584-2588 (2017)
Effect of surface roughness on self-assembled monolayer plasmonic ruler in nonlocal regime.
Hajisalem G, et al.
Optics Express, 22(8), 9604-9610 (2014)
資料
無機ナノ粒子の光エレクトロニクスへの応用例をご紹介します。無機ナノ材料は、大きさや形状、構造、組成の調整が可能な材料であり、幅広い分野において注目されています。
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.