Merck
733385
Sigma-Aldrich
(11-メルカプトウンデシル)-N,N,N-トリメチルアンモニウムブロミド
別名:
(11-メルカプトウンデシル)トリメチルアンモニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H32BrNS
CAS番号:
分子量:
326.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
solid
品質水準
mp
113-118 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C14H31NS.BrH/c1-15(2,3)13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-16;/h4-14H2,1-3H3;1H
InChI Key
SCOCXONJTURWMB-UHFFFAOYSA-N
詳細
(11-メルカプトウンデシル)-N,N,N-トリメチルアンモニウムブロミド(MABr)は、自己組織単分子膜(SAM)を形成するオルガノチオールで、さまざまなナノ粒子の固定化に役立ちます。
アプリケーション
MABrは、バイオエレクトロニクスベースの用途においてセンシングプラットフォームを製作する目的で、金電極を官能基化させるために使用できます。また、生物医学および生物工学の分野への応用が期待される金-白金ベースのナノクリスタル(Au-Pt NC)の表面修飾に使用できます。
このアンモニウムチオール分子を再穿孔し、光伝導性の自己組織化単分子層を形成します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
733385-VAR:
733385-BULK:
733385-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A halogen-free synthesis of gold nanoparticles using gold (III) oxide.
Sashuk V and Rogaczewski K
Journal of Nanoparticle Research, 18(9), 261-261 (2016)
Study of binary self-assembled monolayers of a novel anchoring thiol (11-mercaptoundecyl-N?, N ?, N?-trimethylammonium) in the electron transfer with glucose oxidase enzyme.
Baldo TA, et al.
Sensing and Bio-Sensing Research, 18(9), 37-44 (2018)
Preventing UV induced cell damage by scavenging reactive oxygen species with enzyme-mimic Au-Pt nanocomposites.
Xiong B, et al.
Talanta, 120(9), 262-267 (2014)
Elzbieta Stepula et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(29), 32321-32327 (2020-06-24)
There is an urgent clinical need for multicolor imaging of single cancer cells (no ensemble averaging) for identifying heterogenous expression of predictive biomarkers. Specifically, the comprehensive characterization of single disseminated tumor cells (sDTCs) responsible for metastatic relapse is the key
Thomas Keller et al.
Journal of biophotonics, 13(6), e201960126-e201960126 (2020-01-21)
The characteristic vibrational spectroscopic fingerprint of Raman reporter molecules adsorbed on noble metal nanoparticles is employed for the identification of target proteins by the corresponding surface-enhanced Raman scattering (SERS) nanotag-labeled antibodies. Here, we present the modular synthesis of thiolated polyenes