アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.475
密度
0.997 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCCOCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C19H40O5S/c20-10-12-22-14-16-24-18-17-23-15-13-21-11-8-6-4-2-1-3-5-7-9-19-25/h20,25H,1-19H2
InChI Key
IOBMVUDHPRVCSO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
674508-BULK:
674508-VAR:
674508-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We presents an article regarding Self-Assembled Monolayers: Advantages of Pure Alkanethiols.
無機ナノ粒子の光エレクトロニクスへの応用例をご紹介します。無機ナノ材料は、大きさや形状、構造、組成の調整が可能な材料であり、幅広い分野において注目されています。
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。