抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1A4, monoclonal
分子量
antigen ~42 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using smooth muscle cells
immunohistochemistry (frozen sections): suitable using smooth muscle cells
indirect immunofluorescence: 1:400 using blood vessels in sections of human appendix
western blot: suitable using smooth muscle cells
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マウスモノクローナル抗アクチン、α-平滑筋抗体は、ヒト、マウス、ラット、ウシ、ニワトリ、カエル、ヤギ、モルモット、ウサギ、イヌ、ヒツジ、およびヘビ由来のアクチンに結合します。
モノクローナル抗α-平滑筋アクチン(マウスIgG2aアイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫化マウス由来脾細胞を融合して産出したハイブリドーマに由来します。キーホールリンペットヘモシアニン(KLH)と結合させたα-平滑筋アクチンのNH2末端合成デカペプチドが、免疫原として使用されました。アイソタイプは、Sigma ImmunoTypeTMキット(Sigma Stock No. ISO-1)、およびマウスモノクローナル抗体アイソタイピング試薬(Sigma Stock No. ISO-2)を使用した二重拡散免疫アッセイによって、決定されています。
特異性
免疫原
アプリケーション
モノクローナル抗アクチン、α-平滑筋抗体は、免疫蛍光染色を用いる乳房線維芽細胞におけるアクチン2の検出において使用されてます。
生物化学的/生理学的作用
アクチン2の変異は、動脈の平滑筋の機能不全と関連しており、冠動脈心疾患に関与しています。ACTA2における変異は、胸部大動脈瘤(TAAD)における大動脈の破れや拡張に関与します。
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
A2547-.2ML:
A2547-100UL:
A2547-.5ML:
A2547-VAR:
A2547-BULK:
IXO67613:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)