安全性情報
C2687
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗カルポニン マウス宿主抗体
clone hCP, ascites fluid
別名:
Anti-Calponin-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ARR
IHC (p)
IP
WB
クローン:
hCP, monoclonal
化学種の反応性:
rat, rabbit, pig, human, mouse
citations:
101
テクニック:
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using human uterus extract
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
hCP, monoclonal
分子量
antigen 34 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
rat, rabbit, pig, human, mouse
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using human uterus extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
特異性
抗体hCP(別名CALP)は、哺乳類平滑筋のカルポニンに局在しています。ヒト子宮では、さらに約27 kDaのバンド(l-カルポニン)も染色されることがあります。この抗体は、骨格、心臓、非筋肉組織のカルポニンとは交差反応しません。それにもかかわらず、この抗体は、ヒトまたはマウスの骨格筋においてエピトープ(150 kDa範囲)と交差反応を示します。免疫組織染色において、本製品は平滑筋特異性を示します。組織切片および初代培養細胞(または継代初期)において血管と内臓の平滑筋細胞を染色しますが、本来は平滑筋由来のほとんどの細胞株は染色しません。この抗体は上皮、内皮、結合組織の線維芽細胞は染色しません。 本製品は、ニワトリ由来の平滑筋組織と交差反応しません。
免疫原
ヒト子宮平滑筋抽出物。
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗カルポニン抗体は、以下の用途に適しています:
  • ホルマリン固定、パラフィン包埋切片を使用する免疫組織化学的検査
  • 免疫沈降
  • マイクロアレイ法
  • ウエスタンブロット法(ヒト子宮抽出物を使用して1:10,000の希釈で)
  • フローサイトメトリー分析
生物化学的/生理学的作用
カルポニンは、アクチン関連タンパク質のファミリーに属するカルシウム結合タンパク質です。カルポニンは、血管平滑筋(VSM)のプロテインキナーゼC(PKC)の自己リン酸化に必要です。カルポニン-1を阻害すると、子宮平滑筋細胞の移動を防止し、形態学的変化を引き起こし、F-アクチンの増殖とアポトーシスに影響を与えることなくF-アクチンを再配列することができます。カルポニンh1(CN)は平滑筋細胞の識別マーカーであり、いくつかのヒト腫瘍の血管においてダウンレギュレート(下方制御)されます。CNはアクトミオシンATPアーゼ活性を阻害することができます。h1およびh2カルポニンはF-アクチンに結合し、平滑筋細胞および非筋肉細胞のアクチンフィラメントを制御する上で重要な役割を果たします。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
C2687-.2ML:
C2687-100UL:
C2687-VAR:
C2687-BULK:
C2687-.5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y Yanagisawa et al.
European journal of surgical oncology : the journal of the European Society of Surgical Oncology and the British Association of Surgical Oncology, 34(5), 531-537 (2007-08-21)
Calponin h1 (CN) is a differentiation marker of smooth muscle cells that has been reported to be down-regulated in the blood vessels of several human tumors. In this study, we examined CN expression in blood vessels in relation to the
Mun Chun Chan et al.
Molecular and cellular biology, 31(3), 517-530 (2010-12-08)
Pulmonary artery hypertension (PAH) is characterized by elevated pulmonary artery resistance and increased medial thickness due to deregulation of vascular remodeling. Inactivating mutations of the BMPRII gene, which encodes a receptor for bone morphogenetic proteins (BMPs), are identified in ∼60%
Kris M Mann et al.
The Journal of cell biology, 165(4), 483-491 (2004-05-19)
The process of vascular smooth muscle cell (vSMC) differentiation is critical to embryonic angiogenesis. However, despite its importance, the vSMC differentiation program remains largely undefined. Murine gene disruption studies have identified several gene products that are necessary for vSMC differentiation
Yong-hong Gu et al.
Nan fang yi ke da xue xue bao = Journal of Southern Medical University, 30(6), 1369-1372 (2010-06-30)
To study the effects of calponin-1 expression inhibition on the proliferation , invasiveness, apoptosis and cytoskeleton of uterine smooth muscle cells, and explore the molecular mechanism of calponin-1 in the uterine smooth muscle cells for labor onset. siRNA-calponin-1 adenovirus plasmid
Gaëlle Pérot et al.
Cancer research, 69(6), 2269-2278 (2009-03-12)
Myocardin (MYOCD), a serum response factor (SRF) transcriptional cofactor, is essential for cardiac and smooth muscle development and differentiation. We show here by array-based comparative genomic hybridization, fluorescence in situ hybridization, and expression analysis approaches that MYOCD gene is highly