Merck
F3777
Sigma-Aldrich
抗アクチンα-平滑筋-FITC抗体、マウスモノクローナル マウス宿主抗体
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
別名:
モノクロナール抗アクチン, α-平滑筋, alpha SMA-FITC antibody, alpha smooth muscle actin - FITC antibody, SMA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1A4, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~42 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using human tonsil or appendix
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
αα-平滑筋アクチンは、平滑筋細胞に特異的なタンパク質であり、大動脈平滑筋または平滑筋アクチンとしても知られています(α-SMA、SMactin、α-SM-actin、ASMA)アクチンファミリーに属しています。大部分は平滑筋系統の細胞中に見出されます。α-平滑筋アクチンは、ある種の非筋肉細胞、特に線維芽細胞、すなわち筋線維芽細胞でも見つかったことが報告されています。アクチンは保存された真核生物のタンパク質であり、主要な細胞骨格成分で、哺乳類と鳥類では6つの異なるイソフォームとして発現します。ヒト染色体10q23.31にマッピングされます。
抗体は、正常および腫瘍性の、ヒト血管および内臓平滑筋細胞と反応します。通常の筋上皮細胞、周皮細胞、眼水晶体細胞、毛包細胞および腸、睾丸、リンパ系器官、肝臓、卵巣および骨髄中のある種の間質細胞と反応します。この抗体はまた肥厚性瘢痕中の間質筋線維芽細胞、および新生物組織とも反応します。α平滑筋アクチンは、ニワトリおよびラットの胚の筋形成時にサルコメアα-アクチンと一時的に共発現します。哺乳類成体の心臓の心室伝導路においても見出されています。
この抗体(別名抗α-Sm-1抗体)は、α-平滑筋アクチン単一アイソフォームに特異的です。イムノブロッティングでα-平滑筋アクチンと特異的に反応するほか、凍結切片またはホルマリン固定、パラフィン包埋切片の平滑筋細胞が標識されます。
特異性
モノクローナル抗アクチン、α-平滑筋はELISAおよびイムノブロッティングにより特異的にアクチンのα-平滑筋イソフォーム(42 kDa)を認識します。他の主要なアクチンイソフォームである、線維芽細胞または上皮細胞(βおよびγ-細胞質性)に存在するもの、横紋筋(α-筋節性)に存在するもの、心筋(α-心筋性)に存在するもの、あるいはγ-平滑筋イソフォーム、とは反応しません。
免疫原
α-平滑筋アクチンのN末端側合成デカペプチド
アプリケーション
ウシ大動脈の平滑筋細胞についての免疫組織化学がモノクローナル抗ACTA2抗体を用いて実施されました。細胞は最初ガラスのカバースリップ上で増殖させ4度10分間、50%アセトン/エタノールで固定されました。
モノクローナル抗アクチン、α-平滑筋 - FITC抗体は、次の用途に適しています:
  • マウスの内臓におけるPHD2欠乏を調べるための心臓、肺、腎臓、肝臓の免疫組織化学(IHC)染色
  • 血小板由来成長因子受容体(PDGFR)-/-胚およびPFGFR-β-/-胚における血管平滑筋細胞/周皮細胞の発達を分析するための免疫染色
  • 確立された初代SMC株とほぼ同じレベルのSMaAおよびSM-MHCの発現を調べるための移植細胞、凍結組織サンプルの免疫蛍光分析
  • 水晶体上皮細胞におけるα-SMA発現の分布を測定するための水晶体上皮細胞のウェスタンブロット
  • 病変形態の免疫組織化学的検査
  • フローサイトメトリー
  • 免疫組織化学的アッセイ、増殖アッセイ、およびTUNEL(末端デオキシヌクレオチドトランスフェラーゼ(TdT)dUTPニック末端標識)アッセイ
  • 免疫細胞化学
ラット移植組織のパラフィン包埋切片がマウスモノクローナル抗平滑筋アクチンで免疫組織化学的に染色されました。筋肉線維芽細胞を同定するため、x-gal染色したマウス心臓組織のHIC解析が一次抗体であるマウスモノクローナル抗平滑筋アクチンを用いて行われました。
生物化学的/生理学的作用
アクチンは細胞の運動性、構造および完全性に関して重要な役割を果たしています。平滑筋アクチン-α(SMA)/α2-平滑筋アクチン(ACTA2)は、β-ミオシン重鎖と相互作用して、血管平滑筋細胞の収縮を助けます。コードされたタンパク質は、ヒト肺腺がん細胞中において確実にかつ選択的にがんの進行を媒介するc-MET(チロシン‐プロテインキナーゼ Met)および焦点接着キナーゼ(FAK)の発現を調節します。遺伝子発現における突然変異は胸部大動脈瘤および解離(TAAD)につながります。
物理的形状
0.01M PBS溶液(pH 7.4, 1%BSA, 15mMアジ化ナトリウム(防腐剤)含有)
保管および安定性
継続使用する場合は最長で1ヵ月間2~8℃で貯蔵してください。長期保存する場合は作業分量で冷凍してください。冷凍と解凍の繰り返しや「霜取り不要」の冷凍庫での保存はお勧めできません。長期保存中にわずかな濁りが生じた場合は、使用する前に遠心分離することによって溶液を透明にしてください。長期間光に暴露することは避けてください。
その他情報
アクチン抗体選択ガイドを見るには、www.sigmaaldrich.com/actinにアクセスしてください。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付の他の弊社の文書に記載されていない場合は、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
F3777-.2ML:
F3777-VAR:
F3777-.5ML:
F3777-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jiusong Sun et al.
Circulation, 120(11), 973-982 (2009-09-02)
Mast cell chymase may participate in the pathogenesis of human abdominal aortic aneurysm (AAA), yet a direct contribution of this serine protease to AAA formation remains unknown. Human AAA lesions had high numbers of chymase-immunoreactive mast cells. Serum chymase level
alpha-Smooth muscle actin is constitutively expressed in the lens epithelial cells of several species.
Claudia M Garcia et al.
Experimental eye research, 83(4), 999-1001 (2006-06-14)
Kai Schuh et al.
The Journal of biological chemistry, 278(42), 41246-41252 (2003-08-06)
The mechanisms governing vascular smooth muscle tone are incompletely understood. In particular, the role of the sarcolemmal calcium pump PMCA (plasma membrane calmodulin-dependent calcium ATPase), which extrudes Ca2+ from the cytosol, and its importance compared with the sodium/calcium exchanger remain
Cyclooxygenase-2 in endothelial and vascular smooth muscle cells restrains atherogenesis in hyperlipidemic mice.
Tang S Y, et al.
Circulation, 129(17), 1761-1761 (2014)
Modification of proteins by norepinephrine is important for vascular contraction.
Johnson K B, et al.
Frontiers in Physiology, 1, 131-131 (2010)