Merck
A5441
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗β-アクチン マウス宿主抗体
clone AC-15, ascites fluid
別名:
モノクロナール抗β-アクチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AC-15, monoclonal
分子量
antigen 42 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
以下との反応禁止
Dictyostelium discoideum
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:1,000-1:2,000 using cultured human or chicken fibroblasts
western blot: 1:5,000-1:10,000 using cultured human or chicken fibroblast cell extracts
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モノクローナル抗β-アクチン(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫マウスの脾細胞を融合して産出したAC-15ハイブリドーマに由来します。アクチンは、最も保存されている真核生物タンパク質の1つであり、哺乳動物および鳥類で少なくとも6つのアイソフォームとして発現します。うち4つのアイソフォームは、筋組織を区別するマーカーであり、そのうちの2つはほとんどすべての細胞に発現しています。アイソフォームには、3つのαアクチン(α骨格、α心臓、およびα平滑筋)、1つのβアクチン(β非筋肉)、および2つのγアクチン(γ平滑筋およびγ非筋肉)があります。アクチンのアイソフォームは、全体では90%以上の配列相同性を示しますが、N末端の18残基ではわずか50~60%となります。アクチンのN末端領域は、主な抗原領域であるとみられ、ミオシンなどの他のタンパク質とのアクチンの相互作用に関与している可能性があります。本抗体は、アセトン固定凍結切片の染色、EM調製、およびマイクロインジェクション実験に使用できます。B5、エタノール、メタカン、またはブアン液が、固定化に使用できます。本抗体によって認識されるエピトープは、ホルマリン固定やパラフィン包埋に抵抗性です。
本抗体は、ニワトリ砂嚢超薄組織凍結切片の免疫染色において、濃密体、およびデスミンと膜結合濃密斑によって占有される濃密体に連続して繋がる経線チャンネルを標識化します。本抗体は、非筋細胞サンプルのコンタミネーションの痕跡がある場合や、胚組織が使用される場合を除いて、成体の心臓および骨格筋を染色しません。
特異性
モノクローナル抗β-アクチン抗体は、アクチンのβ-アイソフォームのN末端に位置するエピトープを認識します。本抗体は、免疫ブロット法(42 kDa)、培養細胞株の免疫蛍光染色、および免疫組織染色において、さまざまな組織および種のβ-アクチンを特異的に標識します。
免疫原
β-アクチンのN末端細胞質領域を若干改変したペプチド′(Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys)のKLH結合体。
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗β-アクチン抗体は、以下の用途でも使用されています:
  • 免疫蛍光染色
  • 免疫ブロット法
  • 免疫組織染色
  • タンパク質アレイのコントロールとして
モノクローナルマウス抗-アクチンは、ラット肝臓タンパク質ライセートのウェスタンブロット解析における、ローディングコントロールとして使用されています。
モノクローナルマウス抗-アクチン抗体は、ラット脊髄後根神経節共培養から免疫沈降したタンパク質の、ウェスタンブロット解析におけるローディングコントロールとして使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アクチンとミオシンは、多数の細胞型の成分であり、自発運動、細胞質分裂、細胞質流動、分泌、ファゴサイトーシスを含めた無数の細胞プロセスに関与しています。さまざまな種の細胞内および組織起源細胞内のアクチンは、免疫学的および生理学的特徴において非常に類似しています。
物理的形状
保存料として15 mMのアジ化ナトリウムを含む腹水として提供されます。
免責事項
弊社カタログまたは製品に付随する他社の文書内に別途記述のある場合を除き、弊社の製品は研究のみでの使用を意図したものであり、無許可での市販、in vitro診断、ex vivoまたはin vivoでの治療、あるいは、ヒトまたは動物に対するすべての種類の消費またはアプリケーションを含む、他のいかなる目的にも使用できません。
WGK
WGK 1
Jan Code
A5441-.5ML:
IXO67623:
A5441-.2ML:
A5441-BULK:
A5441-VAR:
A5441-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lucette A Cysique et al.
AIDS (London, England), 33(3), 433-441 (2018-11-27)
We investigated whether HIV brain latency was associated with brain injury in virally suppressed HIV infection. Observational cross-sectional and longitudinal study. The study included 26 virally suppressed HIV-infected men (61.5% with HIV-associated neurocognitive disorder) who undertook cerebrospinal fluid (CSF) analyses
Melanie Si Yan Tan et al.
Nature communications, 10(1), 3601-3601 (2019-08-11)
Intratumoral heterogeneity is a hallmark of glioblastoma (GBM) tumors, thought to negatively influence therapeutic outcome. Previous studies showed that mesenchymal tumors have a worse outcome than the proneural subtype. Here we focus on STAT3 as its activation precedes the proneural-mesenchymal
The maximal cytoprotective function of the heat shock protein 27 is dependent on heat shock protein 70
Sreedharan R, et al.
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj., 1813(1), 129-135 (2011)
Jodi L MacKeil et al.
Cellular signalling, 62, 109342-109342 (2019-06-09)
Recent reports show that protein kinase A (PKA), but not exchange protein activated by cAMP (EPAC), acts in a cell autonomous manner to constitutively reduce the angiogenic sprouting capacity of murine and human endothelial cells. Specificity in the cellular actions
Synthesis and characterization of polyamidoamine dendrimer-coated multi-walled carbon nanotubes and their application in gene delivery systems
Pan B, et al.
Nanotechnology, 20(12), 125101-125101 (2009)
資料
Actin isoforms are muscle tissue markers; six isoforms expressed, four for muscle differentiation, two ubiquitous.
ウェスタンブロッティングのローディングコントロール
Loading controls in western blotting application.
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
すべて表示
プロトコル
SDSポリアクリルアミドゲルからニトロセルロースシートへのタンパク質の電気泳動転写を説明したさまざまなブロット手順のワークフローステップを含むウェスタンブロットプロトコル。イムノブロッティングプロトコルとしても知られています。
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.