Merck
A3854
Sigma-Aldrich
抗βアクチン−ペルオキシダーゼ抗体、マウスモノクローナル マウス宿主抗体
clone AC-15, purified from hybridoma cell culture
別名:
モノクロナール抗β-アクチン, 負荷制御
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AC-15, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 42 kDa
化学種の反応性
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
以下との反応禁止
Dictyostelium discoideum
Drosophila
テクニック
western blot: 1:25,000-1:50,000 using cell extracts of human foreskin fibroblasts or chicken fibroblasts
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アクチンは、最も保存されている真核生物タンパク質であり、哺乳動物および鳥類で少なくとも6通りの異性体として発現します。アイソフォームには、3つのαアクチン(骨格、心臓、および平滑筋)、1つのβアクチン(非筋肉)、および2つのγアクチン(γ平滑筋およびγ非筋肉)があります。アクチンのアイソフォームは、全体では90%以上の配列相同性を示しますが、N末端の残基では50~60%となります。ACTB(actin β)遺伝子は、β-アクチンをコードします。細胞骨格のハウスキーピングタンパク質です。細胞質内に存在します。ACTB遺伝子はヒト染色体7p22.1に位置します。
マウスモノクローナル抗β-アクチン-ペルオキシダーゼ抗体は、β-アクチンを広範囲の組織および種に特異的に局在化させることが、イムノブロッティング(42 kDa)で判明しました。この抗体は、ヒト、ウシ、ヒツジ、ブタ、ウサギ、ネコ、イヌ、マウス、ラット、モルモット、ニワトリ、コイおよびHirudo medicinalis(ヒル)組織の細胞に発現したβ-アクチンと交差反応しますが、キイロタマホコリカビ(Dictyostelium discoideum)、アメーバまたはショウジョウバエに発現した-アクチンとは交差反応しません。
マウスモノクローナル抗β-アクチン-ペルオキシダーゼ抗体は、β-アクチンを広範囲の組織および種に特異的に局在化させることが免疫ブロッティング(42 kDa)で判明しました。この抗体は、ヒト、ウシ、ヒツジ、ブタ、ウサギ、ネコ、イヌ、マウス、ラット、モルモット、ニワトリ、コイおよびHirudo medicinalis(ヒル)組織の細胞に発現したβ-アクチンと交差反応しますが、Dictyostelium discoideum(キイロタマホコリカビ)、アメーバまたはショウジョウバエに発現したβ-アクチンとは交差反応しません。
本抗体は、ニワトリ砂嚢超薄組織凍結切片の免疫染色において、濃密体、およびデスミンと膜結合濃密斑によって占有される濃密体に連続して繋がる経線チャンネルを標識化します。本抗体は、非筋細胞サンプルのコンタミネーションの痕跡がある場合や、胚組織が使用される場合を除いて、成体の心臓および骨格筋を染色しません。
免疫原
β-アクチンのN末端細胞質領域を若干改変したペプチド′(Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys)のKLH結合体。
アプリケーション
モノクローナルマウス抗βアクチン抗体は、ウェスタンブロット解析のローディングブロックまたは一次抗体として適しています。化学発光検出にも使用されています。
モノクローナルマウス抗-アクチンは、ラット肝臓タンパク質ライセートのウェスタンブロット解析における、ローディングコントロールとして使用されています。
モノクローナルマウス抗-アクチン抗体は、ラット脊髄後根神経節共培養から免疫沈降したタンパク質の、ウェスタンブロット解析におけるローディングコントロールとして使用されています。
生物化学的/生理学的作用
細胞の運動性に関与している2つの主な細胞骨格タンパク質は、アクチンとミオシンです。アクチンおよびミオシンは多種類の細胞の構成要素であり、自発運動、分泌、原形質流動、食作用、細胞質分裂などの細胞プロセスに関与します。6通りの異性体について、電気泳動およびアミノ酸配列分析により特徴付けが行われています。4通りの異性体は筋肉組織の分化マーカーであり、2通りの異性体は実質的にすべての細胞に存在します。β-アクチン(ACTB)は、細胞増殖、細胞遊走、およびG-アクチンプールを調節します。ACTBにおける変異は、多面的な発達障害を引き起こします。
物理的形状
0.05%MITを含む0.01 Mリン酸緩衝液生理食塩水溶液(pH 7.4)
保管および安定性
連続使用する場合には、2~8℃で最大1ヵ月保存できます。長期保存するには、アリコートを凍結します。凍結と解凍の繰り返しや、自動霜取り機能付き冷凍庫での保存は推奨されません。長期保存でわずかな濁りが生じた場合には、使用前に遠心分離して清澄化します。使用希釈サンプルは、12時間以内に使用しなかった場合には廃棄する必要があります。
その他情報
アクチン抗体選択ガイドは、www.sigmaaldrich.com/actinから閲覧してください。
免責事項
製品に同封された当社のカタログまたは他社の文書で特記しない限り、当社製品は研究専用であり、他の目的で使用することを意図したものではありません。他の目的には、無許可の商業的使用、in vitro診断への使用、ex vivoまたはin vivo治療への使用、またはすべての種類のヒトまたは動物への消費および使用が含まれますが、これに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A3854-200UL:
A3854-VAR:
A3854-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chang Seong Kim et al.
International journal of molecular sciences, 20(14) (2019-07-13)
G-protein-coupled receptor 40 (GPR40) has an anti-apoptotic effect in pancreatic β-cells. However, its role in renal tubular cell apoptosis remains unclear. To explore the role of GPR40 in renal tubular apoptosis, a two-week unilateral ureteral obstruction (UUO) mouse model was
Georg Eschenburg et al.
Cancer research, 72(10), 2645-2656 (2012-04-12)
Despite intensive treatment regimens, high-risk and late-stage neuroblastoma tends to have a poor survival outcome. Overexpression of the apoptotic regulator, X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP), has been associated with chemotherapy resistance in several cancers including neuroblastoma. Here, we report
LARP7 is a potential tumor suppressor gene in gastric cancer.
Yulan C, et al.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 92, 1013-1019 (2012)
Post-treatment with rapamycin does not prevent epileptogenesis in the amygdala stimulation model of temporal lobe epilepsy.
Anna S, et al.
Neuroscience Letters, 509(2), 105-109 (2012)
Regulatory interplay between miR-21, JAG1 and 17beta-estradiol (E2) in breast cancer cells.
Selcuklu S D, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 423(2), 234-239 (2012)