製品名
モノクロナール抗α-チューブリン マウス宿主抗体, clone DM1A, ascites fluid
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
DM1A, monoclonal
分子量
antigen ~50 kDa
含みます
15 mM sodium azide
交差性
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
強化検証
independent ( antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:500 using cultured chicken fibroblasts
western blot: 1:500 using human or chicken fibroblasts
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モノクローナル抗α-チューブリン(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫化BALB/cマウス脾細胞の融合により生成したDM1Aハイブリドーマに由来します。精製したニワトリ由来脳微小管を免疫源として使用しています。アイソタイプは、マウスモノクローナル抗体アイソタイピング試薬(製品 No. ISO-2)を使用した二重拡散免疫アッセイによって、決定されています。本製品は、フルオレセインイソチオシアナート(アイソマーI)に結合させた、プロテインA精製モノクローナル抗α-チューブリン抗体です。ゲルろ過で精製され、検出できるレベルの遊離FITCを含んでいません。抗α-チューブリンFITC抗体、マウスモノクローナルは、α-チューブリンのカルボキシ末端部分に位置するエピトープを特異的に認識します。ヒト、サル、ウシ、ニワトリ、ヤギ、マウス、ラット、アレチネズミ、ハムスター、ネズミカンガルー、両生類、ウニ、トリパノソーマ、酵母、真菌およびタバコにおいてα-チューブリンの位置を特定します。
特異性
免疫原
アプリケーション
マウス産生モノクローナル抗-α-チューブリン抗体は、以下のようなα-チューブリンの検出で使用されています:
- ヒト骨肉腫および乳がん細胞株においてウエスタンブロッティングにより
- HeLa細胞において免疫蛍光顕微鏡により
- 免疫染色により
- Xenopus (ツメガエル)胚において免疫組織化学的検出により
生物化学的/生理学的作用
α/β-チューブリンは、微小管の主なビルディングブロックです。これらの細胞内の、中空で円筒形の繊維状構造は、実質的にすべての真核細胞に存在しています。α/β-チューブリンの自己集合は、同じ方向に位置するαおよびβ-チューブリンのペアが交互に並ぶ直鎖の糸から、極性を持った微小管構造を形成します。微小管は、有糸分裂、細胞内輸送、鞭毛の運動および生成、および細胞形状の維持における構造および移動的要素として機能します。α/β-チューブリンおよびγ-チューブリンは、チューブリンスーパーファミリータンパク質に属します。α/β-チューブリンは、1つのα-チューブリン鎖と1つのβ-チューブリン鎖からなるヘテロダイマーであり、各サブユニットの分子量は55 kDaで、それらにはかなりの相同性があります。
保管および安定性
長期保存する場合は、溶液を小分けして冷凍してください。凍結融解の繰り返しや、自動霜取り装置のついたフリーザーでの保管はお勧めしません。長期保存によって僅かに濁りが生じた場合は、使用前に遠心分離し、溶液を透明にしてください。
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
T9026-.5ML:
T9026-VAR:
IXO67612:
T9026-.2ML:
T9026-100UL:
T9026-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
免疫蛍光法(Immunofluorescence、 IF)では、レーザー光で励起され発光する蛍光色素を標識した抗体を使用します。IFは、ターゲットタンパク質の局在、翻訳後修飾や活性化の確認、および近接するタンパク質やそれらとの複合体形成の解明に用いられています。
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.
真核生物の細胞骨格の微小管は、αチューブリンとβチューブリンのヘテロダイマーで構成されています。αおよびβチューブリンに加えて、いくつかの他のチューブリンが同定されており、現在、明確なチューブリンクラスの数は7種類になっています。