製品名
抗αチューブリン抗体、マウスモノクローナル, clone B-5-1-2, purified from hybridoma cell culture
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
B-5-1-2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~50 kDa
交差性
mouse, chicken, Chlamydomonas, African green monkey, human, rat, bovine, sea urchin, kangaroo rat
強化検証
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: 0.5-1 μg/mL using cultured chicken fibroblasts (CFB)
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extract of human foreskin fibroblast cell line (FS11)
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モノクローナル抗α-チューブリン抗体(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞とアメリカムラサキウニ(Strongylocentrotus purpuratus)(ウニ)由来サルコシル耐性線維で免疫化したマウスから採取した脾細胞を融合させて作製したハイブリドーマB-5-1-2に由来します。
チューブリンは、α-チューブリンおよびβ-チューブリンから構成されるヘテロダイマーです。両方のサブユニットは約50 kDaの分子量を有し、かなりの相同性を共有しています。α-およびβ-チューブリンに加えて、いくつかの他のチューブリンが同定されており、現在、明確なチューブリンクラスの数は7になっています。これらのチューブリンの大部分は、明確な細胞内局在性および新たに生じる多種多様な機能セットを有します。チューブリンは、微小管の主要な構成ブロックです。この細胞内の円筒状、線維状の構造は、ほぼすべての真核細胞に存在します。微小管は、有糸分裂、細胞内輸送、鞭毛運動、および細胞骨格における構造的要素および移動要素として機能します。
微小管系には、少なくとも3つのα-チューブリンアイソフォームがあります。2つのアイソフォームは2種類のα-チューブリン遺伝子によりコードされており、いずれも転写されますが、きわめて類似したタンパク質をコードしています。第三のアイソフォームは翻訳後修飾により生成されます。
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
α-チューブリンは、細胞骨格タンパク質の重要な調節因子です。増殖、遊走、シグナル伝達など細胞の発達段階に関与し、また、細胞の形状を維持します。α-チューブリンは、トラフィッキングやシグナル伝達、および微小管を介した細胞のテンセグリティをコントロールしています。コードされたタンパク質は、がんの発生や伸展に関与しています。α-チューブリンのアセチル化は、乳がんの転移性を増強します。TUBA4Aの変異は、口腔がん、乳がん、直腸がん、肺がんおよび前立腺がんなど、さまざまな種類のがんの発症と関連しています。また、TUBA4Aにおける変異は、散発性の筋萎縮性側索硬化症(ALS)を引き起こします。
微小管は、有糸分裂、細胞内輸送、鞭毛運動、および細胞骨格における構造的要素および移動要素として機能します。
物理的形状
保管および安定性
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
T6074-200UL:
T6074-BULK:
T6074-VAR:
T6074-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)