クローン
6-11B-1, monoclonal
化学種の反応性
sea urchin, bovine, monkey, Chlamydomonas, Drosophila, mouse, rat-kangaroo, human
テクニック
dot blot: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
acetylation (Lys40)
遺伝子情報
human ... TUBA1A(7846)
詳細
微小管は、ヘッドトゥーテールの自己会合を行ってプロトフィラメントを形成するとともに、側方に中空チューブを形成するα-/β-チューブリンヘテロ二量体から構成される細胞骨格フィラメントです。各種の翻訳後修飾(PTM)(アセチル化、ポリグルタミル化、ポリグリシル化、脱チロシン化、リン酸化およびパルミトイル化)により、チューブリンの重合特性ならびに/または微小管関連タンパク質(MAP)および運動タンパク質との相互作用の調節がされています。細胞質微小管の一部と紡錘体、軸索、繊毛の微小管には、リジン-40(K40)のイプシロンアミノ基を介してアセチル化されたアルファチューブリンが含まれていることが知られています。GNATリジンアセチルトランスフェラーゼファミリーのメンバーであるMEC-17(またはα-チューブリンアセチルトランスフェラーゼ/αTAT)がリジン40アセチル化を触媒することが報告されています。一方、HDAC6およびsirtuin2(SIRT2)がチューブリン脱アセチル化を触媒することも知られています。実験的エビデンスから、K40のアセチル化はアルファチューブリンを以後のPTMのためにプライミングし、これはその後のK40acの脱アルチル化によって元に戻らないことが示されています。そのため、天然の微小管のアセチル化および脱アセチル化アルファチューブリンは、非アセチル化アルファチューブリン(これまでにK40がアセチル化されたことがない)とは構造的に異なります。
特異性
実験的エビデンスから、ネイティブな微小管のアセチル化および脱アセチル化αチューブリンと、非アセチル化αチューブリンが構造的に異なること、およびクローン6-11B-1はアセチル化および脱アセチル化αチューブリンを認識するが、非アセチル化(アセチル化されたことがない)αチューブリンは認識しないことが示されています。6-11B-1の免疫染色パターンは、正常cylcling細胞におけるアセチルLys40抗体のパターンと類似していますが、外因性脱アセチル化酵素の発現または化学的手段によりチューブリン脱アセチル化操作を行った細胞の免疫染色結果をこのmAbを用いて解釈する際は注意が必要です。
免疫原
ウニ精子軸糸由来の15Sダイニン画分
アプリケーション
この抗アセチル化アルファチューブリン抗体、クローン6-11B-1は、アセチル化アルファチューブリンの検出において、ウェスタンブロッティング、免疫細胞染色、ドットブロット、および電子顕微鏡での使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:4.0 µg/mLで使用、10 µgのマウス脳組織ライセート中のアセチル化アルファチューブリンを検出できます。
免疫細胞染色:代表的なロットは、培養した正常ヒト腎臓上皮細胞のアセチル化アルファチューブリンを検出しました(Dr Christopher Ward, University of Kansas Medical Centerの厚意による提供)。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットは、ウニ精子軸糸ライセート中のアルファチューブリンを検出しましたが、ウニ卵由来のタキソールで安定化した微小管のライセートでは検出しませんでした(Piperno, G., and Fuller, M. (1985). J Cell Biol.101(6):2085-2094)。
ドットブロット:代表的なロットは、ウニ精子軸糸抽出物由来のイオン界面活性剤サルコシル可溶性画分と不溶性画分の両方でアルファチューブリンを検出しました(Piperno, G., and Fuller, M. (1985). J Cell Biol.101(6):2085-2094)。
免疫細胞染色:代表的なロットは、蛍光免疫細胞染色により、COS-7ミドリザルおよびPtk2ラットカンガルー腎上皮細胞において、アセチル化および脱アセチル化アルファチューブリンを検出しましたが、非アセチル化アルファチューブリンは検出しませんでした(Soppina V., et al. (2012). PLoS One. 7(10):e48204)。
電子顕微鏡:クローン6-11B-1のFabフラグメントは、SIRT2触媒による脱アセチル化の有無にかかわらず、精製ウシ脳チューブリン由来の、in vitroで重合した、タキソールで安定化した微小管を染色することが示されています(Soppina V., et al. (2012). PLoS One. 7(10):e48204)。
免疫細胞染色:代表的なロットは、培養した正常ヒト腎臓上皮細胞のアセチル化アルファチューブリンを検出しました(Dr Christopher Ward, University of Kansas Medical Centerの厚意による提供)。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットは、ウニ精子軸糸ライセート中のアルファチューブリンを検出しましたが、ウニ卵由来のタキソールで安定化した微小管のライセートでは検出しませんでした(Piperno, G., and Fuller, M. (1985). J Cell Biol.101(6):2085-2094)。
ドットブロット:代表的なロットは、ウニ精子軸糸抽出物由来のイオン界面活性剤サルコシル可溶性画分と不溶性画分の両方でアルファチューブリンを検出しました(Piperno, G., and Fuller, M. (1985). J Cell Biol.101(6):2085-2094)。
免疫細胞染色:代表的なロットは、蛍光免疫細胞染色により、COS-7ミドリザルおよびPtk2ラットカンガルー腎上皮細胞において、アセチル化および脱アセチル化アルファチューブリンを検出しましたが、非アセチル化アルファチューブリンは検出しませんでした(Soppina V., et al. (2012). PLoS One. 7(10):e48204)。
電子顕微鏡:クローン6-11B-1のFabフラグメントは、SIRT2触媒による脱アセチル化の有無にかかわらず、精製ウシ脳チューブリン由来の、in vitroで重合した、タキソールで安定化した微小管を染色することが示されています(Soppina V., et al. (2012). PLoS One. 7(10):e48204)。
研究カテゴリー
細胞構造
細胞構造
研究サブカテゴリー
接着分子(CAM)
接着分子(CAM)
品質
HeLa細胞ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:4.0 µg/mLで使用、10 µgのHeLa細胞ライセート中のアセチル化アルファチューブリンを検出できます。
ウェスタンブロッティング:4.0 µg/mLで使用、10 µgのHeLa細胞ライセート中のアセチル化アルファチューブリンを検出できます。
ターゲットの説明
約50 kDa、実測
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG2bκ抗体。
フォーマット:精製
プロテインG精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT868:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Frontiers in pediatrics, 9, 780166-780166 (2022-03-15)
Fetal endoscopic tracheal occlusion (FETO) is an emerging surgical therapy for congenital diaphragmatic hernia (CDH). Ovine and rabbit data suggested altered lung epithelial cell populations after tracheal occlusion (TO) with transcriptomic signatures implicating basal cells. To test this hypothesis, we
Experimental physiology, 105(10), 1673-1683 (2020-08-01)
What is the central question of this study? What is the impact of airway cholinergic history on the properties of airway mucus secretion in a cystic fibrosis-like environment? What is the main finding and its importance? Prior cholinergic challenge slightly
Journal of medicinal chemistry, 65(3), 1898-1914 (2022-02-03)
RAS is a major anticancer drug target which requires membrane localization to activate downstream signal transduction. The direct inhibition of RAS has proven to be challenging. Here, we present a novel strategy for targeting RAS by stabilizing its interaction with
The Plant cell, 32(4), 1179-1203 (2020-01-29)
In the green alga Chlamydomonas (Chlamydomonas reinhardtii), chloroplast gene expression is tightly regulated posttranscriptionally by gene-specific trans-acting protein factors. Here, we report the identification of the octotricopeptide repeat protein MTHI1, which is critical for the biogenesis of chloroplast ATP synthase
Nature communications, 13(1), 1282-1282 (2022-03-13)
Primary cilia are key sensory organelles whose dysfunction leads to ciliopathy disorders such as Bardet-Biedl syndrome (BBS). Retinal degeneration is common in ciliopathies, since the outer segments (OSs) of photoreceptors are highly specialized primary cilia. BBS1, encoded by the most