Merck
T5168
Sigma-Aldrich
Anti-TUBA4A (TUBA1) Antibody
enhanced validation
mouse monoclonal, B-5-1-2
別名:
αチューブリン抗体 Sigma, チューブリン抗体 Sigma, チューブリン抗体 Sigma - マウスモノクローナル抗α-チューブリン抗体, 抗チューブリン Sigma
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
製品名
モノクロナール抗α-チューブリン マウス宿主抗体, ascites fluid, clone B-5-1-2
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
B-5-1-2, monoclonal
分子量
antigen ~50 kDa
含みます
15 mM sodium azide
交差性
mouse, chicken, Chlamydomonas, African green monkey, human, rat, bovine, sea urchin, kangaroo rat
強化検証
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:2,000 using cultured human or chicken fibroblasts
radioimmunoassay: suitable
western blot: 1:4,000 using human fibroblast cell extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TUBA4A(チューブリンα 4a)は、ヒト染色体2q35にマッピングされています。この遺伝子は、448アミノ酸を含む、α-チューブリンファミリーのメンバーをコードしています。TUBA4A は、微小管の主要な構成成分であるチューブリンのサブファミリーに属しています。チューブリンα-サブユニットの分子量は50,000です。
モノクローナル抗α-チューブリン(マウス IgG1 アイソタイプ)は、マウスミエローマ細胞と免疫したマウスの脾細胞を融合させた B-5-1-2 ハイブリドーマに由来しています。チューブリンは、微小管の主要な構成成分です。
特異性
モノクローナル抗 α-チューブリン抗体は、さまざまな生物の α-チューブリンアイソフォームの C 末端側のエピトープを認識します。
種々の生物体のα-チュ-ブリンアイソフォ-ムのC末端にあるエピト-プを認識します。
免疫原
Strongylocentrotus purpuratus(ウニ)精子軸糸由来のサルコシル耐性フィラメント。
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗α-チューブリン抗体は、以下の用途で使用されています:
  • 免疫蛍光分析
  • ウエスタンブロッティング、免疫ブロッティング
  • 電子顕微鏡検査法における免疫標識
生物化学的/生理学的作用
チューブリンα 4a(TUBA4A)の変異は、筋萎縮性側索硬化症(ALS)と関連しています。
αα-チューブリンは、細胞骨格タンパク質の重要な調節因子です。増殖、遊走、シグナル伝達など細胞の発達段階に関与し、また、細胞の形状を維持します。αα-チューブリンは、微小管が介在する輸送、シグナル伝達、細胞のテンセグリティを制御します。コードされるタンパク質はがんの発生および進行に関連しています。αα-チューブリンのアセチル化は乳がんの転位性を促進させます。TUBA4A における変異は、口腔癌、乳癌、直腸癌、肺癌、および前立腺癌などの様々な種類の癌の発生に関与しています。また、TUBA4A における変異は、散発性の筋萎縮性側索硬化症(ALS)を引き起こします。
微小管は、有糸分裂、細胞内輸送、鞭毛運動、および細胞骨格における構造および移動的要素として機能します。
チューブリンαは、細胞骨格タンパク質ポリマーの形成に関わっています。これは細胞サイクルに不可欠であり、細胞の移動やシグナル伝達をコントロールしています。チューブリンαは、細胞の形状を維持していることが知られています。さまざまな種類のがんの形成および進展に関わっています。翻訳後修飾を受けたチューブリンαは、細胞のトラフィッキングやテンセグリティを含む微小管機能をコントロールしています。
物理的形状
液体
保管および安定性
継続して使用する場合は、2 ~ 8°Cで保存し、1 ヶ月まで使用できます。長期保存する場合は、溶液を小分けして冷凍してください。凍結融解の繰り返しや、自動霜取り装置のついたフリーザーでの保管はお勧めしません。長期保存によって僅かに濁りが生じた場合は、使用前に遠心分離し、溶液を透明にしてください。
免責事項
弊社カタログまたは製品に付随する他社の文書内に別途記述のある場合を除き、弊社の製品は研究のみでの使用を意図したものであり、無許可での市販、in vitro診断、ex vivoまたはin vivoでの治療、あるいは、ヒトまたは動物に対するすべての種類の消費またはアプリケーションを含む、他のいかなる目的にも使用できません。
WGK
WGK 1
Jan Code
T5168-BULK:
IXO67611:
T5168-VAR:
T5168-100UL:
T5168-.5ML:
T5168-.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
TUBA4A gene analysis in sporadic amyotrophic lateral sclerosis: identification of novel mutations.
Pensato V, et al.
Journal of Neurology, 262(5), 1376-1378 (2015)
Florian Sonthonnax et al.
Scientific reports, 9(1), 12171-12171 (2019-08-23)
Phosphoprotein (P) and matrix protein (M) cooperate to undermine the immune response to rabies virus (RABV) infections. While P is involved in the modulation of the Jak-Stat pathway through the cytoplasmic retention of interferon (IFN)-activated STAT1 (pSTAT1), M interacts with
Zhixiong Dong et al.
International journal of medical sciences, 16(8), 1132-1141 (2019-09-17)
Ribosomal biogenesis is responsible for protein synthesis in all eukaryotic cells. Perturbation of ribosomal biogenesis processes can cause dysfunctions of protein synthesis and varieties of human diseases. In this study, we examine the role of RPL15, a large ribosomal subunit
Teruki Yanagi et al.
Cancer research, 74(20), 5795-5807 (2014-09-11)
PCTAIRE1 is distant relative of the cyclin-dependent kinase family that has been implicated in spermatogenesis and neuronal development, but it has not been studied in cancer. Here, we report that PCTAIRE1 is expressed in prostate, breast, and cervical cancer cells
TOGp, the human homolog of XMAP215/Dis1, is required for centrosome integrity, spindle pole organization, and bipolar spindle assembly.
Cassimeris L and Morabito J
Molecular Biology of the Cell, 15(4), 1580-1590 (2004)
資料
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.
真核生物の細胞骨格の微小管は、αチューブリンとβチューブリンのヘテロダイマーで構成されています。αおよびβチューブリンに加えて、いくつかの他のチューブリンが同定されており、現在、明確なチューブリンクラスの数は7種類になっています。