Merck
T9028
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗チューブリン, チロシン マウス宿主抗体
clone TUB-1A2, ascites fluid
別名:
Anti-CDCBM6, Anti-CSCSC1, Anti-M40, Anti-OK/SW-cl.56, Anti-TUBB1, Anti-TUBB5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TUB-1A2, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
交差性
human, plant, animal
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:800 using cultured chicken fibroblasts
microarray: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG3
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
モノクローナル抗チロシンチューブリン抗体(マウスIgG3アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫化マウスの脾細胞を融合して作製したハイブリドーマに由来します。円筒状フィラメント構造体であるチューブリンは、ほぼすべての真核生物細胞に存在します。チューブリンは、α-チューブリンとβ-チューブリンで構成されるヘテロ二量体です。これらのサブユニットは共に分子量が55 kDaであり、高い相同性を有します。
細胞内の円筒状フィラメント構造である微小管はチューブリンを主成分とし、すべての真核生物細胞に存在します。モノクローナル抗チロシン抗体は、間接的免疫蛍光標識法によるチロシン化α-チューブリンの免疫細胞化学的局在証明に使用できます。モノクローナル抗チロシン抗体は、ウシ脳、サバンナモンキー腎細胞(Vero)、イヌ腎(MDCK)、有袋類腎(Potoroo、PtK2)、マウス下垂体腫瘍(AtT-20)、酵母、アフリカツメガエルのチロシンチューブリンと特異的に反応します。
特異性
本抗体は、イムノブロッティングにおいて、チュ-ブリンC末端チロシンに結合します。培養細胞や組織切片においても、このエピト-プを検出できます。
免疫原
α-チュ-ブリンのC末端アミノ酸を含むペプチド。
アプリケーション
モノクローナル抗チロシンチューブリン抗体は、次の用途で使用されています:
  • 間接的免疫蛍光標識
  • 免疫ブロッティング法
  • 免疫細胞化学的染色
生物化学的/生理学的作用
チューブリンは、微小管の主要な構成成分です。チューブリンのチロシン化は、チューブリンの会合状態に関与します。特異的チューブリニルチロシンカルボキシペプチダーゼは、末端チロシンを除去し、グルタミン酸残基を末端とするα-チューブリンを生成します。もうひとつの酵素はカルボキシ終端にチロシンを付加することでα-チューブリンを修飾します。これによりチロシン付加とチロシン削除のサイクルが生じると思われます。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付の他の文書に記載がない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。そのような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
T9028-VAR:
T9028-BULK:
T9028-.2ML:
T9028-.5ML:
T9028-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yasuharu Takaku et al.
Scientific reports, 4, 3573-3573 (2014-01-08)
Nerve cells and spontaneous coordinated behavior first appeared near the base of animal evolution in the common ancestor of cnidarians and bilaterians. Experiments on the cnidarian Hydra have demonstrated that nerve cells are essential for this behavior, although nerve cells
L J Lee et al.
Journal of cellular biochemistry, 81(1), 162-171 (2001-02-17)
Conflicting data for the effects of colchicine on cholesterol transport and steroidogenesis raise the question of the role of microtubules in cholesterol transport from the lipid droplet to mitochondria in steroidogenic cells. In this study, using corticosterone radioimmunoassay and immunofluorescence
Microtubule Structures
Molecular Cell Biology. 4th edition. (2000)
Nagayasu Nakanishi et al.
BMC biology, 12, 26-26 (2014-04-01)
The evolutionary origin of gastrulation--defined as a morphogenetic event that leads to the establishment of germ layers--remains a vexing question. Central to this debate is the evolutionary relationship between the cell layers of sponges (poriferans) and eumetazoan germ layers. Despite
Malkolm Graffe et al.
The Journal of general physiology, 146(1), 109-117 (2015-07-01)
A set of bipolar cells in the retina of goldfish contains giant synaptic terminals that can be over 10 µm in diameter. Hundreds of thousands of synaptic vesicles fill these terminals and engage in continuous rounds of exocytosis. How the
資料
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.
真核生物の細胞骨格の微小管は、αチューブリンとβチューブリンのヘテロダイマーで構成されています。αおよびβチューブリンに加えて、いくつかの他のチューブリンが同定されており、現在、明確なチューブリンクラスの数は7種類になっています。