クローン
TUB 2.1, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 55 kDa
化学種の反応性
human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunoelectrophoresis: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using cultured chicken fibroblasts
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using chicken fibroblasts cell extract
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB(203068) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb3(22152)
rat ... Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- 二次元電気泳動
- 精子運動性
- 免疫組織化学
- 免疫蛍光法
- 免疫ブロッティング
- 免疫細胞染色
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
T5201-25UL:
T5201-VAR:
T5201-200UL:
T5201-BULK:
T5201-100UL:
試験成績書(COA)