Merck
すべての画像(14)
主要文書
安全性情報
ZRB1140
Sigma-Aldrich
抗β-チューブリンIII抗体 クローン5H16 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5H16, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 50.43 kDa
observed mol wt ~52 kDa
交差性
human, mouse, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB(203068)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン5H16は、β-チューブリンIIIを特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域に由来する10アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトβ-チューブリンIII鎖のC末端領域に由来する10アミノ酸に対応するKLH結合直鎖状ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト大脳皮質およびマウス小脳組織切片でβ‐チューブリンIIIを検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、SH-SY5Y細胞でβ‐チューブリンIIIを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗β-チューブリンIII クローン5H16 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1140-25UL)は、β-チューブリンIIIを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
チューブリンβ-3鎖(UniProt:Q13509;別名チューブリンβ-4鎖、チューブリンβ-III、β-チューブリン3)は、ヒトTUBB3(別名TUBB4)遺伝子(Gene ID: 10381)によりコードされています。チューブリンは少数の球状タンパク質ファミリーのメンバーの1つであり、重合化し微小管を形成します。チューブリンファミリーの最も多くみられるメンバーはα-チューブリンおよびβ-チューブリンであり、重合して微小管となり大きなポリマーを形成します。チューブリンは2モルのGTPと結合し、1つはβ鎖の可変部位、もう1つはα鎖の非可変部位で結合します。β-チューブリンIIIのGTP結合部位は、アミノ酸140~146に局在しています。β-チューブリンIIIはニューロンでのみ発現するユニークな微小管サブユニットですが、大半のがん組織においても高発現が認められています。そのユニークな発現パターンにより、グリア細胞など他の脳細胞から神経細胞を識別するためのマーカーとしてしばしば使用されています。β-チューブリンIIIは、適切な軸索誘導とその維持に重要な役割を果たしています。β-チューブリンIIIは、細胞周期中の中期から終期にCDK1によりセリン172をリン酸化し、間期にはリン酸化しないため、このリン酸化はチューブリンの微小管への取込みを阻害します。β-チューブリンIIIの発現増加は、抗微小管剤に対する耐性と相関することが示されています。TUBB3遺伝子の変異は、動眼神経および/または滑車神経により刺激を受ける外眼筋で発症する眼球運動障害の原因となる、外眼筋の先天性線維症と関連しています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB1140-4X25UL:
ZRB1140-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tatsuya Osaki et al.
Nature communications, 15(1), 2945-2945 (2024-04-11)
An inter-regional cortical tract is one of the most fundamental architectural motifs that integrates neural circuits to orchestrate and generate complex functions of the human brain. To understand the mechanistic significance of inter-regional projections on development of neural circuits, we
Daniel Del Toro et al.
Cell, 180(2), 323-339 (2020-01-14)
Teneurins are ancient metazoan cell adhesion receptors that control brain development and neuronal wiring in higher animals. The extracellular C terminus binds the adhesion GPCR Latrophilin, forming a trans-cellular complex with synaptogenic functions. However, Teneurins, Latrophilins, and FLRT proteins are