製品名
抗チューブリン抗体、β、クローンKMX-1, clone KMX-1, Chemicon®, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
KMX-1, monoclonal
化学種の反応性
human, rat, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB3(10381)
詳細
微小管は、分裂装置、繊毛、鞭毛の構成要素であり、細胞骨格の要素です。主に、α-およびβ-チューブリンという2つの可溶性タンパク質(いずれも約55,000 kDa)からなります。 βチューブリンに対する抗体は、ウェスタンブロッティングのローディングコントロールとして使用できます。ただし、β-チューブリンのレベルは特定の細胞で安定しない場合があるため注意が必要です。例えば、脂肪組織でのチューブリンの発現は非常に低いため、β-チューブリンをこれらの組織のローディングコントロールとして使用しないでください。
特異性
この抗体は、βチューブリンと特異的に反応し、種々の動物種に強い交差反応性を示します。この抗体を用いると、バックグラウンドがごくわずかな間接免疫蛍光染色による微小管の染色が可能です。
免疫原
polycephalum myxamoebaeから精製されるチューブリン
アプリケーション
免疫細胞染色:
1~2 μg/mL濃度で免疫細胞染色に使用しました。
ウェスタンブロッティング:
0.05~0.5 μg/mL
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
1~2 μg/mL濃度で免疫細胞染色に使用しました。
ウェスタンブロッティング:
0.05~0.5 μg/mL
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗チューブリン抗体、β、クローンKMX-1は、IC、WBを用いたチューブリンの検出がバリデーションされています。
研究カテゴリー
細胞構造
細胞構造
研究サブカテゴリー
細胞骨格
細胞骨格
品質
通常はA431ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用し、10 μgのA431ライセートでチューブリン(β)を検出できます。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用し、10 μgのA431ライセートでチューブリン(β)を検出できます。
ターゲットの説明
50 kDa
関連事項
置換品:04-1049
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインA精製品
精製マウスモノクローナルIgG2b抗体溶液、0.25M塩化ナトリウムと0.1%アジ化ナトリウムを含有する0.02Mリン酸緩衝液に溶解。
保管および安定性
2~8ºCの未希釈アリコートで受領日から6カ月間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HeLa細胞ライセート
A431細胞ライセート
MCF7細胞ライセート
HeLa細胞ライセート
A431細胞ライセート
MCF7細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB3408:
試験成績書(COA)
Frontiers in synaptic neuroscience, 4, 6-6 (2012-12-12)
N-cadherin is a calcium-sensitive cell adhesion molecule commonly expressed at synaptic junctions and contributes to formation and maturation of synaptic contacts. This study used heterologous cell cultures of brainstem cholinergic neurons and transfected Chinese Hamster Ovary (CHO) cells to examine
PloS one, 8(4), e62435-e62435 (2013-04-30)
Neuronal nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) are widely expressed throughout the central and peripheral nervous system and are localized at synaptic and extrasynaptic sites of the cell membrane. However, the mechanisms regulating the localization of nicotinic receptors in distinct domains of
Contactin-1 regulates myelination and nodal/paranodal domain organization in the central nervous system.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Cell stress & chaperones, 18(2), 155-160 (2012-08-07)
Alzheimer's disease, Parkinson's disease and amyotrophic lateral sclerosis (ALS) are 'protein misfolding disorders' of the mature nervous system that are characterized by the accumulation of protein aggregates and selective cell loss. Different brain regions are impacted, with Alzheimer's affecting cells
Developmental biology, 359(1), 37-46 (2011-09-03)
Cell rearrangements shape organs and organisms using molecular pathways and cellular processes that are still poorly understood. Here we investigate the role of the Actin cytoskeleton in the formation of the Drosophila compound eye, which requires extensive remodeling and coordination