抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2-28-33, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
Ciona intestinalis, rat, chicken, Caenorhabditis elegans, Strongylocentrotus purpuratus, bovine, human
強化検証
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using cultured chicken fibroblasts or cultured human foreskin fibroblasts
western blot: 1:100
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2C(10383)
rat ... Tubb2(29212) , Tubb2c(296554)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
T5293-VAR:
T5293-BULK:
T5293-100UL:
T5293-.2ML:
T5293-.5ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.
真核生物の細胞骨格の微小管は、αチューブリンとβチューブリンのヘテロダイマーで構成されています。αおよびβチューブリンに加えて、いくつかの他のチューブリンが同定されており、現在、明確なチューブリンクラスの数は7種類になっています。