Merck
T8660
Sigma-Aldrich
Anti-β-Tubulin III Antibody
enhanced validation
mouse monoclonal, SDL.3D10
別名:
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
製品名
モノクロナール抗β-チューブリンIII マウス宿主抗体, clone SDL.3D10, ascites fluid
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SDL.3D10, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
bovine, rat, human, boar
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
knockout
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:400 using a rat brain extract
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB3(10381)
rat ... Tubb3(246118)
詳細
チューブリンβ 3クラスIII(TUBB3)はβ-チューブリンIIIとも呼ばれ、ヒト染色体16q24.3にマッピングされた遺伝子によってコードされています。TUBB3タンパク質の発現はニューロンに限定されます。
モノクローナル抗μチューブリンアイソタイプIII(マウスIgG2bアイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞およびBALB/cマウス脾細胞の融合により作成されたSDL.3D10ハイブリドーマ由来抗体です。
特異性
抗体はβ-チュ-ブリンアイソタイプIIIに存在するエピト-プを特異的に認識します。他のチュ-ブリンアイソタイプとの交差反応性は観察されていません。タウまたはMAP2とチュ-ブリンで再構成を行う際、抗体により微小管集合を刺激することができます。
免疫原
ヒトβ-チュ-ブリンアイソタイプIIIのC末端配列に相当する合成ペプチドのBSA結合体。
アプリケーション
また、本化合物は免疫蛍光分析に使用されています。
マウスで産生したモノクローナル抗β-チューブリンIII抗体は、以下の研究で使用されています:
  • 免疫細胞染色。
  • フローサイトメトリー:
  • 免疫ブロット法。
生物化学的/生理学的作用
チューブリンβ3クラスIII(TUBB3)は、神経系の発生と軸索ガイダンスに極めて重要な役割を担っています。タンパク質をコードする遺伝子の変異は、眼球運動疾患、3型先天性外眼筋線維症(CFEOM3)、およびさまざまな神経学的症候群につながります。タンパク質発現の変化は微小管動態と微小管-キネシン相互作用に影響を与えます。TUBB3発現の増加は腫瘍組織で観察されます。TUBB3発現が減少することは、皮膚悪性黒色腫の予後不良の重要なマーカーと考えることができます。TUBB3は腫瘍組織の浸潤性増殖の抑制に関わるため、抗がん剤開発の潜在的な標的と考えられます。
免責事項
製品に同封された当社のカタログまたは他社の文書で特記しない限り、当社製品は研究専用であり、他の目的で使用することを意図したものではありません。他の目的には、無許可の商業的使用、in vitro診断への使用、ex vivoまたはin vivo治療への使用、またはすべての種類のヒトまたは動物への消費および使用が含まれますが、これに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
T8660-.5ML:
T8660-.2ML:
T8660-BULK:
T8660-25UL:
T8660-100UL:
T8660-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isolation, characterization and multi-lineage differentiation of stem cells from human exfoliated deciduous teeth
Zhang NA, et al.
Molecular Medicine Reports, 14(1), 95-102 (2016)
Semaphorin CD100 from activated T lymphocytes induces process extension collapse in oligodendrocytes and death of immature neural cells.
Giraudon P
Journal of Immunology, 172(2), 1246-1255 (2004)
Legume lectin FRIL preserves neural progenitor cells in suspension culture in vitro
Yao H, et al.
Clinical & Developmental Immunology, 2008 (2008)
Rebecca M Brown et al.
Journal of virology, 93(17) (2019-06-21)
Congenital human cytomegalovirus (HCMV) infection causes a broad spectrum of central and peripheral nervous system disorders, ranging from microcephaly to hearing loss. These ramifications mandate the study of virus-host interactions in neural cells. Neural progenitor cells are permissive for lytic
Anthony J Veloso et al.
ACS chemical neuroscience, 4(6), 924-929 (2013-03-12)
The bioactivities of two novel compounds (TAE-1 and TAE-2) that contain a sym-triazine scaffold with acetylcholine-like substitutions are examined as promising candidate agents against Alzheimer's disease. Inhibition of amyloid-β fibril formation in the presence of Aβ1-42, evaluated by Thioflavin T
資料
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.
真核生物の細胞骨格の微小管は、αチューブリンとβチューブリンのヘテロダイマーで構成されています。αおよびβチューブリンに加えて、いくつかの他のチューブリンが同定されており、現在、明確なチューブリンクラスの数は7種類になっています。