Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
HPA004812
Sigma-Aldrich
抗CDH1 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗CAM 120/80抗体 ウサギ宿主抗体, 抗CD324抗原抗体 ウサギ宿主抗体, 抗E-カドヘリン抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ウボモルリン抗体 ウサギ宿主抗体, 抗カドヘリン1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗上皮型カドヘリン前駆体抗体 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
IHC
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
8
テクニック:
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
ATDNGSPVATGTGTLLLILSDVNDNAPIPEPRTIFFCERNPKPQVINIIDADLPPNTSPFTAELTHGASANWTIQYNDPTQESIILKPKMALEVGDYKINLKLMDNQNKDQVTTLEVSVCDCEGA
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDH1(999)
免疫原
上皮型カドヘリン前駆体のPrEST (protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Prestige抗体®は、Human Proteome Resource(HPR)プロジェクト(www.proteinatlas.org)によって開発・実証されたAtlas抗体です。抗体はすべて、数百の正常組織・疾病組織に対する免疫組織染色試験を行っています。これらの染色画像はHuman Protein Atlas(HPA)サイトで[Image Gallery]リンクをクリックするとご覧いただけます。さらに、ほとんどのPrestige抗体はプロテインアレイおよびウェスタンブロッティングの試験を行っています。試験のプロトコールおよびPrestige抗体、HPAに関する情報はsigma.com/prestigeをご覧ください。
特徴および利点
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
Corresponding Antigen APREST86781
物理的形状
PBS溶液 (pH 7.2, 40%グリセロ-ルおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA004812-100UL:
HPA004812-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Marisa Meloni et al.
Clinical and experimental gastroenterology, 14, 361-373 (2021-09-17)
A novel experimental model based on a 3D reconstructed human oesophageal epithelium model (HO2E) has been developed to investigate the structural and functional changes of the oesophageal epithelium following exposure to a solution of HCl 0.1 N (pH = 1.2)
Trina M Butler et al.
Biology of reproduction, 96(3), 673-685 (2017-03-25)
During placental development, mononuclear villous cytotrophoblast cells differentiate and fuse with the overlying syncytiotrophoblast. This process requires the dissolution of E-cadherin (CDH1)-containing adherens junctions in cytotrophoblast. Integrin linked kinase (ILK) can downregulate CDH1 through poly (ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1) and
Malay K Sannigrahi et al.
Molecular oncology, 13(5), 1092-1109 (2019-02-13)
Cadherin-23 (Cdh23), a long-chain non-classical cadherin, exhibits strong homophilic and heterophilic binding. The physiological relevance of strong heterophilic binding with protocadherin-15 at neuroepithelial tip links is well-studied. However, the role of Cdh23 homodimers in physiology is less understood, despite its
Fucun Gao et al.
OncoTargets and therapy, 13, 623-634 (2020-02-06)
Forkhead box K1 (FOXK1) is members of the FOX transcription factor family. Previous work has found out that FOXK1 promotes cell proliferation, migration and invasion in several cancers, such as gastric cancer, glioma cancer and lung cancer; however, the exact
Eiko Kawamura et al.
BMC developmental biology, 18(1), 19-19 (2018-11-02)
Integrins are transmembrane receptors that mediate cell-extracellular matrix (ECM) and cell-cell adhesion and trophoblast cells undergo changes in integrin expression as they differentiate. However, the mechanism(s) of integrin activation leading to integrin-mediated signaling in trophoblast cell differentiation is unknown. The