Merck
MAB3199Z
Sigma-Aldrich
Anti-E-Cadherin Antibody, clone 67A4, Azide Free
clone 67A4, Chemicon®, from mouse
別名:
CD324, MAB3199
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
67A4, monoclonal
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDH1(999)
特異性
E-cadherinに対する抗体は、上皮細胞の特性解析に適しています。 E-Cadherinは、上皮細胞の接着(大部分がホモタイプ(同型)結合とヘテロフィリック(異種分子親和性)結合)に関与しています。E-cadherinは、未熟赤血球細胞でも発現されています。 抗体67A4は、フローサイトメトリーによるE cadherinの研究に適しています。 また、E-cadherin分子の相互作用を邪魔するため、E-cadherinが媒介するシグナル伝達の研究に適しています。
免疫原
T-47D乳がん細胞株。
アプリケーション
イムノブロッティング
FACS
E-cadherinの機能ブロック
免疫沈降はあまりうまくいきません
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗Eカドヘリン抗体、クローン67A4、アジ化物フリーは、FCおよびIFで使用するためのE-Cadherinに対する抗体です。&
品質
試験済み
物理的形状
フォーマット:精製
保存剤無添加のNaCl含有0.02M PBS(pH=7.6)に溶解。 プロテインA精製免疫グロブリン。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Michael K Dame et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 94(2), 222-234 (2013-12-25)
In order to advance a culture model of human colonic neoplasia, we developed methods for the isolation and in vitro maintenance of intact colonic crypts from normal human colon tissue and adenomas. Crypts were maintained in three-dimensional Matrigel culture with
Isao Matsuura et al.
The Journal of biological chemistry, 285(3), 1754-1764 (2009-11-19)
Transforming growth factor-beta (TGF-beta) regulates a wide variety of biological activities. It induces potent growth-inhibitory responses in normal cells but promotes migration and invasion of cancer cells. Smads mediate the TGF-beta responses. TGF-beta binding to the cell surface receptors leads
The use of an in vitro 3D melanoma model to predict in vivo plasmid transfection using electroporation.
Marrero, B; Heller, R
Biomaterials null
Gracia Y Ng et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 54(13), 7933-7942 (2013-11-10)
Shp2 protein tyrosine phosphatase mediates a wide variety of receptor tyrosine kinases (RTK) cell signaling. Herein, we investigate the role of Shp2 in corneal morphogenesis and homeostasis. Shp2 was conditionally knocked out (Shp2(cko)) in Krt14-rtTA;tet-O-Cre;Shp2(f/f) triple transgenic mice administrated with
Ceri E Stewart et al.
Journal of allergy, 2012, 943982-943982 (2012-01-31)
The aim of the current study was to evaluate primary (human bronchial epithelial cells, HBEC) and non-primary (Calu-3, BEAS-2B, BEAS-2B R1) bronchial epithelial cell culture systems as air-liquid interface- (ALI-) differentiated models for asthma research. Ability to differentiate into goblet