Merck
すべての画像(12)
主要文書
安全性情報
ZRB1445
Sigma-Aldrich
抗ニューロフィラメントL抗体 クローン1E13 ZooMAb®ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
68 kDaニューロフィラメントタンパク質, NF-L, ニューロフィラメントトリプレットLタンパク質, ニューロフィラメント軽鎖ポリペプチド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1E13, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 61.52 kDa
observed mol wt 65 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NEFL(4747)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1E13は、ヒトニューロフィラメントLを特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端半分のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトニューロフィラメントLのC末端半分における150アミノ酸に相当するGST/Hisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、SH-SY5Y細胞のニューロフィラメントLを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト大脳皮質組織片のニューロフィラメントLを検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:アフィニティ結合アッセイにおいて、この抗体は、ヒトニューロフィラメントLにKD値1.3 x 10^(-7)で結合した。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください
抗ニューロフィラメントL クローン1E13 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1445)は、ニューロフィラメントLを検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
ニューロフィラメント軽鎖ポリペプチド(UniProt:P07196、別名:NF-L、68 kDaニューロフィラメントタンパク質、ニューロフィラメントトリプレットLタンパク質)は、ヒトにおいてNEFL(別名:NF68、NFL)遺伝子(Gene ID:4747)によってコードされています。ニューロフィラメント(直径約10 nm)は、軸索細胞質を支える細胞骨格の主要要素としての役割を担う中間径フィラメントです。ニューロフィラメントは、軸索の原線維成分として最も多く、軸索微小管と比較して平均3~10倍多く存在します。ニューロフィラメントは、3本の前原線維が絡み合っており、その前原線維自体も単一タンパク質の2つの四量体プロトフィラメント複合体から構成されています。ニューロフィラメント・トリプレットタンパク質(68/70、160および200 kDa)は、中枢および末梢神経系の両方でみられ、通常はニューロンに特異的です。68/70 kDaのNF-Lタンパク質は糸状構造内に自己会合できますが、160 kDaのNF-Mおよび200 kDaのNF-Hタンパク質は、共会合するために68/70 kDaのNF-Lタンパク質の存在が必要です。NF-Lは、3種のニューロフィラメントタンパク質のうち最も多いタンパク質です。NEFL遺伝子の変異によって、シャルコー・マリー・トゥース病(Charcot-Marie-Tooth disease)1F(進行性筋力低下および萎縮を特徴とする末梢神経系疾患)が誘発されることが知られています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAb®リコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、0.03 mg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1445-4X25UL:
ZRB1445-25UL:
試験成績書(COA)