AB9610
Anti-OLIG2 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
別名:
Oligodendrocyte transcription factor 2, Oligo2, Class B basic helix-loop-helix protein 1, bHLHb1, Class E basic helix-loop-helix protein 19, bHLHe19, Protein kinase C-binding protein 2, Protein kinase C-binding protein RACK17
About This Item
おすすめの製品
製品名
Anti-Olig-2 Antibody, Chemicon®, from rabbit
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, human, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OLIG2(10215)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
神経細胞及びグリアマーカー
1:2,500-1:5,000 dilution of a previous lot was used in western blot on human, rat and mouse cell lines (human oligodendroglioma, rat primary neurepithelial, mouse transfected) and tissues (brain and spinal cord).
Immunoprecipitation:
1:500-1:1,000 with human oligodendroglioma and mouse transfected cell line.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Immunocytochemistry:
1:500-1:1,000 dilution of a previous lot was used in immunocytochemistry on human, rat and mouse cell lines (human oligodendroglioma, rat primary neurepithelial, mouse transfected) and tissues (brain and spinal cord).
Optimal working dilutions must be determined by the end user
品質
Immunohistochemistry (Paraffin):
Representative lot data.
Anti-Olig2 (AB9610) staining pattern morphology in glioblastoma. Tissue was pretreated with TE Buffer, pH 9.0. Polyclonal antibody was diluted to 1:500, using IHC-Select Detection with HRP-DAB.
Optimal Staining With TE Buffer Epitope Retrieval: Glioblastoma
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Mouse brain whole cell lysate, PC12 whole cell lysate, brain (rat) tissue lysate
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB9610:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
抗体は特定の抗原と結合し、ユニークな抗原-抗体複合体を形成します。この結合の性質や、強固かつ特異的なこの結合を分子的標識として研究に使用する方法について説明します。
免疫蛍光法(Immunofluorescence、 IF)では、レーザー光で励起され発光する蛍光色素を標識した抗体を使用します。IFは、ターゲットタンパク質の局在、翻訳後修飾や活性化の確認、および近接するタンパク質やそれらとの複合体形成の解明に用いられています。
プロトコル
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
発色剤を用いた明視野解析と蛍光顕微鏡法を用いたFFPEおよび凍結組織を利用した免疫組織染色(IHC)プロトコルのトラブルシューティング:うまくいくコツ