Merck
G3893
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
mouse monoclonal, G-A-5
別名:
モノクロナール抗グリア線維酸性タンパク質 (GFAP) マウス宿主抗体, Anti Gfap, Anti-Gfap, GFAP抗体 - マウスで産生されたモノクローナル抗グリア線維性酸性タンパク質(GFAP)抗体, Gfap抗体, グリア線維性酸性タンパク質抗体, 抗GFAP抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
product name
モノクローナル抗グリア線維性酸性タンパク質(GFAP)抗体 マウス宿主抗体, clone G-A-5, ascites fluid
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
G-A-5, monoclonal
化学種の反応性
rat, human, pig
テクニック
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: 1:400 using rat brain sections (alcohol-fixed)
indirect immunofluorescence: suitable
microarray: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GFAP(2670)
rat ... Gfap(24387)
関連するカテゴリー
詳細
モノクローナル抗グリア線維性酸性タンパク質(GFAP)(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫化マウスの脾細胞との融合により産生されるハイブリドーマに由来します。GFAPは、アストロサイト内に発現される中間径線維です。これをコードする遺伝子は、ヒト染色体17q21.31に位置しています。
アイソタイプは、ImmunoType Kit(製品コードISO-1)を用い、Mouse Monoclonal Antibody Isotyping Reagents(製品コードISO-2)を用いた二重拡散イムノアッセイによって決定されます。
特徴的な直径10 nmの中間径フィラメント(IF)は、超微細構造的、免疫学的、および生化学的な基準により定義される、他とは異なるクラスの分子的に不均一な細胞骨格線維です。中間径線維は、細胞の他の細胞骨格要素、すなわち微小管およびミクロ線維とは著しく異なり、ほとんどの真核細胞の構成要素です。GFAP(分子量50 kDa)は、星状細胞(アストロサイト)における細胞特異的なIFタンパク質です。
特異性
本抗体はイムノブロッティングにおいてGFAPと特異的に結合し、免疫組織化学染色において星状細胞、バ-グマングリア細胞、弾性軟骨の軟骨細胞を標識します。本抗体は凍結組織切片またはアルコ-ル固定組織切片においてグリア特異的抗原と反応します。
免疫原
ブタ脊髄由来GFAP。
アプリケーション
マウスで産生された抗グリア線維性酸性タンパク質(GFAP)抗体は、ラット脳切片(アルコール固定)およびマイクロアレイ分析を用いた1:400のワーキング希釈での免疫組織化学的検査に適しています。これは、ヒト、ブタ、およびラットの組織におけるGFAPの免疫細胞化学的局在化に使用される場合があります。また、免疫ブロットアッセイを用いたGFAPの局在化にも適しています。アルコール固定または凍結切片の間接免疫蛍光標識では、この抗体は、星状細胞(アストロサイト)およびBergmannグリア細胞、グリオーマ(神経膠腫)、および他のグリア細胞由来の腫瘍を染色します。
本抗体は、以下の免疫細胞化学分析における一次抗体として使用されました:
  • BBB(血液脳関門)におけるミクログリアの効果とその主成分を調べるための脳微小血管ECの一次培養
  • 脊髄損傷後の回復を促進するマトリックスメタロプロテアーゼ-2の総省治癒効果の研究
  • Toll様受容体3による胚性神経前駆細胞増殖の負の調節の研究
生物化学的/生理学的作用
遺伝子GFAPは成熟星状細胞(アストロサイト)の中間径線維タンパク質(50 kDa)をコードしており、これは中枢神経系の発達中にその他のグリア細胞からアストロサイトを識別するためのマーカーとして使用される場合があります。この遺伝子に欠損があると、アレキサンダー病を引き起こします。これはCNSにおける星状細胞(アストロサイト)のまれな疾患です。
物理的形状
モノクローナル抗グリア線維性酸性タンパク質(GFAP)は、保存剤として15 mMアジ化ナトリウムを含有する腹水として提供されます。
保管および安定性
連続使用する場合、2~8℃で最大1ヵ月間保存します。長期間保存する場合、溶液はワーキングアリコートの状態で凍結できます。凍結融解を繰り返すことはお勧めしません。「自動霜取装置付き」冷凍庫での保存はお勧めしません。長期間の保存で軽微な濁りが生じた場合は、使用前に遠心分離により溶液を澄明化します。
免責事項
本製品に付随する当社のカタログまたは他の会社の文書に特に明記されていない限り、当社の製品は研究目的にのみ使用され、以下に示す他の目的で使用してはならず、また、これらに限定されません。未承認の商業使用、in vitro診断用途、ex vivoまたはin vivo治療用途、またはヒトもしくは動物へのあらゆる種類の消費または適用。
WGK
WGK 3
Jan Code
G3893-100UL:
G3893-VAR:
IXO67706:
G3893-BULK:
G3893-.2ML:
G3893-.5ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
TWO CASES WITH DIFFERENT EPILEPSY TYPE AND
DYSMORPHIC FEATURES ASSOCIATED WITH
17q21.31 MICRODELETION SYNDROME
E. UCTEPE, et al.
Genetic Counseling (Geneva, Switzerland), 27(3) (2016)
Midori A Yenari et al.
Stroke, 37(4), 1087-1093 (2006-02-25)
Blood-brain barrier (BBB) disruption after stroke can worsen ischemic injury by increasing edema and causing hemorrhage. We determined the effect of microglia on the BBB and its primary constituents, endothelial cells (ECs) and astrocytes, after ischemia using in vivo and
Characterization of a panel of monoclonal antibodies recognizing specific epitopes on GFAP.
Lin N H, et al.
PLoS ONE, 12(7), e0180694-e0180694 (2017)
Potentiation of Astrogliogenesis by STAT3-Mediated Activation of Bone Morphogenetic Protein-Smad Signaling in Neural Stem Cells? ?
Shinji Fukuda, et al.
Journal of Virology, 27(13) (2007)
GFAP isoforms control intermediate filament network dynamics, cell morphology, and focal adhesions.
Moeton M, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 73(21) (2016)
資料
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.