Merck
AB5804
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
別名:
glial fibrillary acidic protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
製品名
抗グリア原線維酸性タンパク質(GFAP)抗体, serum, Chemicon®
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human, bovine, canine, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GFAP(2670)
詳細
グリア線維性酸性タンパク質は、クラスIII中間径フィラメントです。GFAPは、アストロサイトの中間径フィラメントの主要成分であり、中枢神経系の発生過程において、分化したアストロサイトと他のグリア細胞とを区別する細胞特異的マーカーとなります。
特異性
グリア線維性酸性タンパク質(GFAP)を認識します。
相同性により、この抗体はほとんどの哺乳類GFAPと反応することが予想されます。その他の種との反応性は確認していません。
免疫原
精製ウシGFAP。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):
前回のロットの代表的な画像。
免疫細胞染色:
前回のロットを1:1,000希釈で免疫細胞染色に使用しました。
抗グリア線維性酸性タンパク質(GFAP)抗体は、IC、IH、IH(P)で使用するためのグリア線維性酸性タンパク質(GFAP)に対する抗体であり、製品は65件以上引用されています。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
神経細胞・グリアマーカー
品質
脳組織、アストロサイト、ニューロンの免疫組織染色により常に評価されています。
免疫組織染色(パラフィン):
ヒト脳のGFAP(IHC2078)染色。クエン酸バッファー、pH 6.0で前処理した組織。 事前に希釈したポリクローナル抗体、HRP-DABを用いたIHC-Select検出を使用。グリア細胞が強く染色(茶色)。
クエン酸バッファーを用いた最適染色、エピトープ修復:ヒト脳
ターゲットの説明
50 kDa
関連事項
代替品:AB1540
物理的形状
ウサギ血清。液体。保存剤を含みません。
未精製
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から1年間、-20°Cで安定です。
溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。マイクロ遠心チューブに分注し、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGが損傷され、製品性能に影響を与える可能性があります
アナリシスノート
コントロール
マウス脳組織、ラットアストロサイト、ラットニューロン
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
AB5804:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Congenital anomalies and rhabdoid tumor associated with 22q11 germline deletion and somatic inactivation of the SMARCB1 tumor suppressor.
Toth, G; Zraly, CB; Thomson, TL; Jones, C; Lapetino, S; Muraskas, J; Zhang, J; Dingwall, AK
Genes Chromosomes Cancer null
Diego Mastroeni et al.
PloS one, 4(8), e6617-e6617 (2009-08-13)
DNA methylation is capable of modulating coordinate expression of large numbers of genes across many different pathways, and may therefore warrant investigation for their potential role between genes and disease phenotype. In a rare set of monozygotic twins discordant for
Intracranial V. cholerae sialidase protects against excitotoxic neurodegeneration.
Dhanushkodi, A; McDonald, MP
Testing null
A splice variant of the Wilms' tumour suppressor Wt1 is required for normal development of the olfactory system.
Wagner, N; Wagner, KD; Hammes, A; Kirschner, KM; Vidal, VP; Schedl, A; Scholz, H
Development null
Jack T Mosher et al.
Developmental biology, 303(1), 1-15 (2006-11-23)
We have systematically examined the developmental potential of neural crest stem cells from the enteric nervous system (gut NCSCs) in vivo to evaluate their potential use in cellular therapy for Hirschsprung disease and to assess differences in the properties of
資料
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
プロトコル
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.