Merck
ABN90P
Sigma-Aldrich
抗NeuN精製抗体
from guinea pig, purified by affinity chromatography
別名:
NEUronal Nuclei, clone A60, NeuN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
guinea pig
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, rat, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
ABN90Pは、よく特性評価され引用されているマウスモノクローナル抗体である抗NeuN抗体、クローンA60(MAB377)のモルモットポリクローナル版であり、DNA結合ニューロン特異的タンパク質NeuNを特異的に認識します。NeuNは、試験したすべての脊椎動物のほとんどのCNSおよびPNSニューロン細胞型に存在します。NeuNタンパク質の分布は、胎児と成人の脳の両方において、神経核、核周囲部、および複数の近位の神経突起に明らかに限定されていますが、すべての年齢で一部のニューロンはNeuNによって認識されません。INL網膜細胞、Cajal-Retzius細胞、プルキンエ細胞、下オリーブ核、歯状核ニューロン、交感神経節細胞などがその例の一部です。免疫組織化学的に検出可能なNeuNタンパク質は、細胞周期からのニューロンの離脱および/またはニューロンの最終分化の開始に対応する発生時点で最初に出現します。免疫反応性は、マウスの神経管ではE9.5付近に現れ、E12.5までに発達中の神経系全体にわたって広がります。強い核染色は核調節タンパク質の機能を示唆します。精製核から単離したタンパク質と全脳抽出物には、免疫ブロットで差は認められませんでした。
特異性
この抗体は、NeuNのN末端を認識します。
免疫原
エピトープ:N末端
マウスNeuNのN末端に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質
アプリケーション
この抗NeuN精製抗体は、精製NeuNの検出において、ウェスタンブロッティング、ICC、IHC(P)での使用が検証されています。
免疫組織染色: 希釈倍率1:1,000で使用、マウス前頭皮質組織のNeuNを検出できます。
免疫細胞染色: 希釈倍率1:1,000-2,000で使用、ラットE18皮質細胞中のNeuNを検出できます。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
神経細胞・グリアマーカー
品質
マウスE16脳組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのマウスE16脳組織ライセートのNeuNを検出できます。
ターゲットの説明
約48 kDa、実測
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製モルモットポリクローナル抗体
抗原アフィニティ精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
マウスE16脳組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN90P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dianne E Lee et al.
Molecular imaging, 13 (2014-09-25)
The dopaminergic system is especially vulnerable to the effects of human immunodeficiency virus (HIV) infection, rendering dopaminergic deficits early surrogate markers of HIV-associated neuropathology. We quantified dopamine D2/3 receptors in young HIV-1 transgenic (Tg) (n  =  6) and age-matched control
Loïc J Chareyron et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(50), 14420-14425 (2016-12-03)
A large population of immature neurons is present in the ventromedial portion of the adult primate amygdala, a region that receives substantial direct projections from the hippocampal formation. Here, we show the effects of neonatal (n = 8) and adult
Victoria E von Saucken et al.
Neurobiology of disease, 145, 105072-105072 (2020-09-06)
Genetic studies identified mutations in several immune-related genes that confer increased risk for developing Alzheimer's disease (AD), suggesting a key role for microglia in AD pathology. Microglia are recruited to and actively modulate the local toxicity of amyloid plaques in
Zachary J Taylor et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 36(8), 1357-1373 (2015-12-15)
Small cerebral infarcts, i.e. microinfarcts, are common in the aging brain and linked to vascular cognitive impairment. However, little is known about the acute growth of these minute lesions and their effect on blood flow in surrounding tissues. We modeled
Giulia Fragola et al.
Nature communications, 11(1), 1962-1962 (2020-04-25)
Topoisomerase 1 (TOP1) relieves torsional stress in DNA during transcription and facilitates the expression of long (>100 kb) genes, many of which are important for neuronal functions. To evaluate how loss of Top1 affected neurons in vivo, we conditionally deleted (cKO)