Merck
MABN140
Sigma-Aldrich
抗NeuN (ウサギモノクローナル) 抗体、クローン27-4
clone 27-4, from rabbit
別名:
ウサギ抗 NeuN 抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
27-4, monoclonal
交差性
rat, mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
human (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RBFOX3(146713)
mouse ... Rbfox3(52897)
詳細
NeuNは、進化的に保存されたFox-1ファミリーに属するRNA結合タンパク質です。主にRNAスプライシングに関与します。神経細胞の核のみに存在しますが、試験したすべての脊椎動物のほとんどのCNSおよび PNS神経細胞タイプにも存在します。NeuNタンパク質の分布は一見して、胎児と成体のいずれの脳においても神経核、周核体および一部の近位神経突起に限定されています。特定の細胞ではすべての年齢において一部のニューロンがNeuNを認識しません。免疫組織染色で検出可能なNeuNタンパク質は、細胞周期からのニューロンの離脱および/またはニューロンの最終分化の開始に対応する発生時点で最初に出現します。免疫反応性は、マウスの神経管ではE9.5付近に発現しており、発生中の神経系全体にわたってE12.5まで広がっています。強い核染色は核調節タンパク質の機能を示唆しますが、NeuNタンパク質抗原が遠位細胞質で機能をもつのか、あるいは単にそこで合成されてから核に戻されるのかについては、現時点では証拠は存在しません。精製核から単離したタンパク質と全脳抽出物では、イムノブロッティングで差は認められませんでした。
免疫原
マウスNeuNに対応するリコンビナント・タンパク質。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、ラットE18皮質および海馬一次培養のNeuNを検出できます。
免疫組織染色: 希釈倍率1:400で使用、マウス小脳および海馬組織でNeuNを検出できます。
抗NeuN(ウサギモノクローナル)抗体、クローン27-4は、NeuN(ウサギモノクローナル)の濃度を検出します。ICC、ウェスタンブロッティング、IHCでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
発生ニューロサイエンス
品質
マウス脳核抽出物でウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:2,000で使用、10 µgのマウス脳核抽出物でNeuNを検出できます。
ターゲットの説明
約46/48 kDa、実測。
物理的形状
フォーマット:精製
精製ウサギモノクローナルIgG、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
精製プロテインA
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
マウス脳核抽出物
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN140:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rahul Agrawal et al.
JCI insight, 4(20) (2019-10-18)
It is proposed that the impaired sympathoadrenal response to hypoglycemia induced by recurrent insulin-induced hypoglycemia (RH) is an adaptive phenomenon induced by specific changes in microRNA expression in the ventromedial hypothalamus (VMH). To test this hypothesis, genome-wide microRNAomic profiling of
Michael D Scofield et al.
Biological psychiatry, 78(7), 441-451 (2015-04-12)
Glial cells of the central nervous system directly influence neuronal activity by releasing neuroactive small molecules, including glutamate. Long-lasting cocaine-induced reductions in extracellular glutamate in the nucleus accumbens core (NAcore) affect synaptic plasticity responsible for relapse vulnerability. We transduced NAcore
Heui C Lee et al.
Frontiers in neuroscience, 11, 513-513 (2017-09-30)
Poly(ethylene glycol) (PEG) is a frequently used polymer for neural implants due to its biocompatible property. As a follow-up to our recent study that used PEG for stiffening flexible neural probes, we have evaluated the biological implications of using devices
Hongyu Pan et al.
Stem cell reports, 7(4), 707-718 (2016-10-04)
Adult hippocampal neurogenesis was impaired in several Alzheimer's disease models overexpressing mutant human amyloid precursor protein (hAPP). However, the effects of wild-type hAPP on adult neurogenesis and whether the impaired adult hippocampal neurogenesis was caused by amyloid β (Aβ) or
Aran Groves et al.
eNeuro, 5(5) (2018-09-27)
Astrocytes have prominent roles in central nervous system (CNS) function and disease, with subpopulations defined primarily by morphologies and molecular markers often determined in cell culture. Here, we identify an in vivo astrocyte subpopulation termed immediate-early astrocytes (ieAstrocytes) that is