Merck
MAB5406
Sigma-Aldrich
Anti-GAD1(GAD67) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 1G10.2
別名:
Glutamate Decarboxylase 67kDa Isoform, Glutamate Decarboxylase 1, Glutamic acid decarboxylase 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
製品名
抗GAD67抗体、クローン1G10.2, clone 1G10.2, Chemicon®, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1G10.2, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse, rat
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GAD1(2571)
詳細
グルタミン酸脱炭酸酵素(GAD、E.C.4.1.1.15)は、グルタミン酸をγ-アミノ酪酸(GABA)に変換する酵素で、高次脳領域の主要な抑制性伝達物質であり、膵島では傍分泌ホルモンとしてはたらくことが推定されています。GADの2つの分子型(65 kDaと67 kDa、お互いのa.a.同一性は64%)は高度に保存されており、いずれの型も、CNS、膵島細胞、精巣、卵管、卵巣で発現しています。これらのアイソフォームは、ラットやマウスの脳内の細胞質中に局在化して存在しています(Sheikh, 1999)。GAD65は、ヒト第10番染色体上でコードされる両親媒性の膜アンカータンパク質(a.a. 585)であり、小胞性GABAの産生を担っています。GAD67は細胞質に存在し(a.a. 594)、第2染色体上にコードされ、重要な細胞質GABAの産生を担っていると考えられています。GADの発現は、ラット脊髄の神経発達中に変化します。 GAD65はE13周辺の交連軸索で一時的に発現しますが、翌日にはダウンレギュレートされます。一方、GAD67の発現は主にこれらのニューロンの細胞体で増加します(Phelps, 1999)。成熟ラット膵臓では、GAD65とGAD67が異なる局在を示すと考えられており、GAD65は主にインスリン含有ベータ細胞に、GAD67はグルカゴン含有(A)細胞に認められます(Li, 1995)。GAD67の発現は著しく可塑的であると考えられ、実験操作(神経刺激や切断など)や病勢進行、統合失調症などの疾患の出現に反応して変化する可能性があります(Volk, 2000)。2つのGADアイソフォームの共局在は、IDDMやSMSなどの特定の病態に関連したGAD65/GAD67の分布の変化も示しています。
特異性
抗GAD67抗体、クローン1G10.2は、ラット、マウス、ヒト由来のグルタミン酸デカルボキシラーゼの67 kDaのアイソフォーム(GAD67)と反応します。その他の種はまだ試験していません。GAD65およびGAD67の両方と反応するAB1511でプローブしたブロットと比較した場合、ラット脳ライセートのウェスタンブロッティングではGAD65との交差反応性は検出されていません。&
免疫原
リコンビナントGAD67タンパク質
アプリケーション
この抗GAD67抗体、クローン1G10.2は、GAD67の検出において、IH、IH(P)、WBでの使用が検証されています。この抗GAD抗体は、製品が75件以上引用されています。
ウェスタンブロッティング: 前回のロットの1:5,000~1:10,000希釈を、ECLを用いてラットマウス脳ライセートで使用しました.
4%パラホルムアルデヒド固定マウスおよびラット組織の免疫組織染色:1:1,000~1:5,000。この抗体は、4°Cで4% PFA、+20°Cで100%エタノール、または-20°Cで100%アセトンで10分間固定したヒト組織においても、希釈倍率1:2,500~1:5,000でよく機能しました。
GAD67に対するポリクローナル抗体は、AB5992としても利用できます。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
神経伝達物質および受容体
神経細胞およびグリアマーカー
品質
SKNSH細胞ライセートによる免疫組織染色で常に評価されています。
免疫組織染色(パラフィン):
マウス大脳皮質の体性感覚1バレル野におけるGAD67の代表的な染色パターンと形態 茶色のスポットはすべてLamina VI aニューロンです。エピトープ回復は不要でした。 この抗体を、IHC Select Detection with HRP-DABを用いて1:500に希釈しました。
GAD67の最適な染色パターン/形態:マウス脳。
ターゲットの説明
67 kDa
関連事項
先発品:AB5992; AB5862P
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG2a
フォーマット:精製
精製プロテインA
保管および安定性
2~8ºCの未希釈アリコートで受領日から6カ月間安定です。
アナリシスノート
コントロール
SKNSH細胞ライセート(ヒト神経膠芽腫)、マウス大脳皮質
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB5406-25UG:
MAB5406:
MAB5406-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Deletion of GAD67 in dopamine receptor-1 expressing cells causes specific motor deficits.
Heusner, CL; Beutler, LR; Houser, CR; Palmiter, RD
Genesis (2000)
Fu-Quan Huo et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 19(6), 1263-1272 (2008-11-05)
The ventrolateral orbital cortex (VLO) is part of an endogenous analgesic system, consisting of the spinal cord-thalamic nucleus submedius-VLO periaqueductal gray (PAG)-spinal cord loop. The present study examined morphological connections of GABAergic (gamma-aminobutyric acidergic) neurons and serotonergic projection terminals from
Hanno S Meyer et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 20(10), 2277-2286 (2010-06-11)
This is the second article in a series of three studies that investigate the anatomical determinants of thalamocortical (TC) input to excitatory neurons in a cortical column of rat primary somatosensory cortex (S1). Here, we report the number and distribution
Enhanced sensitivity of striatal neurons to axonal transport defects induced by mutant huntingtin.
Her, LS; Goldstein, LS
The Journal of Neuroscience null
R O Tasan et al.
Neuroscience, 183, 71-80 (2011-04-05)
Anxiety disorders are the most prevalent central nervous system diseases imposing a high social burden to our society. Emotional processing is particularly controlled by GABA-ergic transmission in the amygdala. Using in situ hybridization and immunohistochemistry we now investigated changes in