Merck
AB144P
Sigma-Aldrich
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
CHEMICON®, goat polyclonal
別名:
Choline acetylase, acetyl CoA:choline O-acetyltransferase, choline acetyltransferase, ChAT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
product name
抗コリンアセチルトランスフェラーゼ抗体, Chemicon®, from goat
由来生物
goat
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, opossum, guinea pig, rat, mouse, zebrafish (THE JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY 474:75–107 (2004).), avian, monkey, chicken
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
chicken ... Chat(395314)
human ... CHAT(1103)
mouse ... Chat(12647)
rat ... Chat(290567)
rhesus monkey ... Chat(709977)
詳細
コリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT)の分子量は約68 kDaです。パラカリオンで合成され、軸索終末に輸送されます。ChATは、コリン/カルニチン・アシルトランスフェラーゼファミリーに属します。コリン作動性ニューロンのみが相当量のChATを有することで、抗コリンアセチルトランスフェラーゼは有用な特異的マーカーとなっていると考えられます。コリンアセチルトランスフェラーゼは、脳および脊髄のコリン作動性ニューロンに見られます。
特異性
鳥類、二ワトリ、モルモット、サル、ラット、オポッサムと交差反応すると予想されます。
免疫原
ヒト胎盤酵素。
アプリケーション
抗コリンアセチルトランスフェラーゼ抗体は以下に使用されています:
  • 免疫組織化学的染色
  • ウェスタンブロット法
  • 免疫細胞化学
免疫組織染色:
この抗体は1:100で使用されました。
最適なワーキング希釈倍率とプロトコルは、お客様が決めてください。
生物化学的/生理学的作用
コリンアセチルトランスフェラーゼ(CHAT)は、ニューロンにおけるアセチルコリンの合成に関与します。CHATは、コリン作動性シナプスにおいてアセチルCoAとコリンからアセチルコリン(ACh)を可逆合成するプロセスを触媒します。また、CHATは、アセチル補酵素Aとコリンの間でアセチル基を移動させるプロセスに触媒作用を及ぼします。このタンパク質をコードする遺伝子の突然変異は、先天性神経筋疾患に関与します。
品質
マウス脳ライセートのウェスタンブロットで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1000で使用、10 μgのマウス脳ライセート中のCHATを検出できます。
ターゲットの説明
70/74 kDa
物理的形状
アフィニティー精製
精製ヤギポリクローナル抗体、5 mg/mL BSAおよび0.2%アジ化ナトリウムを含有す緩衝液に溶解。
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最長1年間、-20°Cで保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
短期保存(3~4週間)の場合は2~8°Cで保存してください。
アナリシスノート
コントロール
ヒト胎盤ライセート、ラット前脳/吻側視床下部。
その他情報
研究のカテゴリ:
ニューロサイエンス
研究のサブカテゴリ:
神経伝達物質および受容体
神経細胞・グリアマーカー
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
AB144P-1ML:
AB144P-200UL:
AB144P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S D Motts et al.
Neuroscience, 160(1), 103-114 (2009-03-14)
We combined retrograde tracing with immunohistochemistry for choline acetyltransferase to identify the source of cholinergic input to the inferior colliculus (IC) in guinea pigs. Injection of a retrograde tracer into one IC labeled cells in many brainstem nuclei. Retrogradely-labeled cells
Choline acetyltransferase structure reveals distribution of mutations that cause motor disorders
Cai Y, et al.
The Embo Journal, 2047-2047 (2004)
Javier Bernácer et al.
PloS one, 2(11), e1174-e1174 (2007-12-15)
The striatum (caudate nucleus, CN, and putamen, Put) is a group of subcortical nuclei involved in planning and executing voluntary movements as well as in cognitive processes. Its neuronal composition includes projection neurons, which connect the striatum with other structures
Blood pressure regulation by CD4+lymphocytes expressing choline acetyltransferase
Olofsson PS, et al.
Nature Biotechnology, 34(10), 1066-1071 (2016)
Plasticity of motor network and function in the absence of corticospinal projection
Han Q, et al.
Experimental Neurology, 194-208 (2015)
資料
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
抗体は特定の抗原と結合し、ユニークな抗原-抗体複合体を形成します。この結合の性質や、強固かつ特異的なこの結合を分子的標識として研究に使用する方法について説明します。
動物が本来持っている免疫能力を利用して、特定の分子に結合する抗体を産生することができます。
すべて表示