安全性情報
AB143
Sigma-Aldrich
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
別名:
Choline acetylase, acetyl CoA:choline O-acetyltransferase, choline acetyltransferase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
製品名
抗コリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT)抗体, serum, Chemicon®
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, human, feline, bat, rat, monkey
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
cat ... Chat(751512)
human ... CHAT(1103)
mouse ... Chat(12647)
rat ... Chat(290567)
rhesus monkey ... Chat(709977)
詳細
アセチルコリン(ACh)は、運動ニューロン、自律神経節前ニューロン、副交感神経節後ニューロン、さまざまな脳領域、一部の新興ニューロン様幹細胞に共通する神経伝達物質です。Achの代謝は比較的単純で、合成にはコリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT)、分解にはアセチルコリンエステラーゼ(AChE)という2つの酵素のみが関与しています。また、アセチルコリンは神経伝達以外のニューロンではほとんど機能しておらず、ニューロン特異的であると考えられます。コリン作動性ニューロンのみがかなりの量のChATを有するため、抗コリンアセチルトランスフェラーゼは有用な特異的マーカーになると考えられます。
特異性
その他の種との反応性はIHCで確認していません。
脳および中枢神経系におけるコリン作動性ニューロン。
アプリケーション
免疫沈降:
1:200希釈で使用、脳および胎盤から68 kDaの活性ChATを免疫沈降しました。また、ヒトやおそらく他の哺乳類の中枢神経系の一部のコリン作働性神経において、ChATと共発現している(がChAT活性はない)27 kDaのタンパク質も沈殿させます。
最適な希釈濃度とプロトコルは、ご自身で決定してください。
抗コリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT)抗体は、コリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT)に対する抗体であり、IH、IH(P)、IP、WBでの使用が検証されており、製品の引用は70件以上になっています。
品質
正常脳皮質組織の免疫組織染色(パラフィン)で定常的に評価済み。
免疫組織染色(パラフィン):
正常脳皮質のChAT(カタログ番号:AB143)染色。組織を処理しましたが、抗原は回収されませんでした。本抗体をIHC-Selectを用いて1:100に希釈しましたHRP-DABによる検出。 免疫反応性は、ニューロンの細胞体、樹状突起、軸索における染色パターン(褐色)として認められます。
物理的形状
ウサギポリクローナル抗血清、液剤、保存剤なし。
アナリシスノート
コントロール
脳皮質組織。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
Jan Code
AB143:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Marc R Kamke et al.
Neuron, 48(4), 675-686 (2005-11-23)
The putative role of the basal forebrain cholinergic system in mediating lesion-induced plasticity in topographic cortical representations was investigated. Cholinergic immunolesions were combined with unilateral restricted cochlear lesions in adult cats, demonstrating the consequence of cholinergic depletion on lesion-induced plasticity
S W Wang et al.
Genes & development, 15(1), 24-29 (2001-01-13)
math5 is a murine orthologue of atonal, a bHLH proneural gene essential for the formation of photoreceptors and chordotonal organs in Drosophila. The expression of math5 coincides with the onset of retinal ganglion cell (RGC) differentiation. Targeted deletion of math5
Hypocretin1/OrexinA axon targeting of laterodorsal tegmental nucleus neurons projecting to the rat medial prefrontal cortex.
Cid-Pellitero, Ed; Garzon, M
Cerebral Cortex (1991)
Chun Yang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(8), 2832-2844 (2014-02-21)
The basal forebrain (BF) plays an important role in the control of cortical activation and attention. Understanding the modulation of BF neuronal activity is a prerequisite to treat disorders of cortical activation involving BF dysfunction, such as Alzheimer's disease. Here
Silencing of Cholinergic Basal Forebrain Neurons Using Archaerhodopsin Prolongs Slow-Wave Sleep in Mice.
Shi, YF; Han, Y; Su, YT; Yang, JH; Yu, YQ
Testing null