Merck
166782
Sigma-Aldrich
2,2′-チオジエタノール
≥99%
別名:
2,2′-チオビス(エタノール), チオジエチレングリコール, チオジグリコール, ビス(2-ヒドロキシエチル)スルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
S(CH2CH2OH)2
CAS番号:
分子量:
122.19
Beilstein:
1236325
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥99%
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5215 (lit.)
bp
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
溶解性
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
water: miscible(lit.)
密度
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
thioether
SMILES記法
OCCSCCO
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
YODZTKMDCQEPHD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,2′-チオジエタノール(TDE)は、ビス(2-ヒドロキシエチル)スルフィドおよびチオジグリコールとも呼ばれ、有機合成における溶媒として一般的に使用されます。光学顕微鏡用の毒性のない水溶性の包埋剤です。スルファマスタードの加水分解物です
アプリケーション
2,2′-チオジエタノールは、次の用途に使用できます。
  • 発光性多核金(I)ホスフィン錯体の合成に。
  • Co(II)およびMn(II)錯体を調製するため。
  • 電気泳動に使用するスルホン含有ポリウレタン物質を調製するための反応物として。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
329.0 °F
引火点(℃)
165 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
166782-100G:
166782-VAR:
166782-500G:
166782-25KG:
166782-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Novel luminescent polynuclear gold (I) phosphine complexes. Synthesis, spectroscopy, and X-ray crystal structure of [Au3 (dmmp) 2] 3+[dmmp= bis (dimethylphosphinomethyl) methylphosphine].
Yam VWW, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 12, 3747-3752 (1990)
Timothy J Duerr et al.
eLife, 9 (2020-10-15)
Measuring nascent macromolecular synthesis in vivo is key to understanding how cells and tissues progress through development and respond to external cues. Here we perform in vivo injection of alkyne- or azide-modified analogs of thymidine, uridine, methionine, and glucosamine to
Stanislav Lazopulo et al.
Nature, 574(7776), 108-111 (2019-09-20)
Light discrimination according to colour can confer survival advantages by guiding animals towards food and shelter and away from potentially harmful situations1,2. Such colour-dependent behaviour can be learned or innate. Data on innate colour preference in mammals remain controversial3 and
Synthesis of sulfone-containing non-ionic polyurethanes for electrophoretic deposition coating
Ohno A, et al.
Polymer Journal, 50(10), 959-966 (2018)
Novel luminescent polynuclear gold (I) phosphine complexes. Synthesis, spectroscopy, and X-ray crystal structure of [Au 3 (dmmp) 2] 3+[dmmp= bis (dimethylphosphinomethyl) methylphosphine]
Yam VW-W, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 3747-3752 (1990)