Merck
T3758
Sigma-Aldrich
チオグリコール酸
98%
別名:
メルカプト酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2COOH
CAS番号:
分子量:
92.12
Beilstein:
506166
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
3.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.4 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
自己発火温度
662 °F
clear colorless
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
96 °C/5 mmHg (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
密度
1.326 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
thiol
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S/c3-2(4)1-5/h5H,1H2,(H,3,4)
InChI Key
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
チオグリコール酸は、安定剤、還元剤、およびリガンドとして機能するメルカプトカルボン酸です。
アプリケーション
チオグリコール酸は、水熱プロセスにより金属硫化物ナノ構造体を合成するための硫黄供給源として使用することができます。
注意
室温で水溶液中の濃度が約70%を超えると、1ヵ月あたり1~2%のチオグリコリドを生じます。酸またはアルカリを加えて加水分解を行なうことにより、元の遊離物質に戻すことができます。70%溶液は空気中で酸化されますが、室温でもしっかり密閉すれば安定です。チオグリコール酸塩も、保存中に純度が低下する可能性があります。空気を除いても、著しい安定性の向上はみられません。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
266.0 °F - closed cup
引火点(℃)
130 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T3758-5ML:
T3758-50ML:
T3758-BULK:
T3758-100ML:4548173951850
T3758-500ML:4548173951867
T3758-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The influence of carboxyl groups on the photoluminescence of mercaptocarboxylic acid-stabilized CdTe nanoparticles
Zhang H, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 107, 8-13 (2003)
Shape selective hydrothermal synthesis of tin sulfide nanoflowers based on nanosheets in the presence of thioglycolic acid.
Salavati-Niasari M & Davar F.
J. Alloy Compounds, 492(1-2), 570-575 (2010)
Controllable synthesis of wurtzite ZnS nanorods through simple hydrothermal method in the presence of thioglycolic acid.
Salavati-Niasari M, et al.
J. Alloy Compounds, 475(1-2), 782-788 (2009)
Reduction of [Cp2? Mo2O5] by thioglycolic acid in an aqueous medium: Synthesis and structure of [{Cp* Mo (?-SCH2COO)} 2 (?-S)]
Demirhan F, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691, 648-654 (2006)
Controllable synthesis of nanocrystalline CdS with different morphologies by hydrothermal process in the presence of thioglycolic acid.
Salavati-Niasari M, et al.
Chemical Engineering Journal, 145(2), 346-350 (2008)