Merck
T30805
Sigma-Aldrich
チオ酢酸
96%
別名:
TAA, TMA, ATA™, チオ酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COSH
CAS番号:
分子量:
76.12
Beilstein:
1733298
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
88-91.5 °C (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(S)=O
InChI
1S/C2H4OS/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
チオ酢酸は、チオール基を有機分子に導入するための試薬です。
チオ酢酸(TAA)は、以下の反応を受けます:
  • 新規なスルフィニル尿素有機触媒の存在下でキラルな1,2‐アミノチオール誘導体を生成する、ニトロアルケンへのエナンチオ選択的付加。この方法は、抗真菌薬であるスルコナゾールの合成に良好に利用されています
  • 二官能性アミンチオ尿素触媒の存在下で合成的に有用なチオエステルを生成する、カルコンとの不斉Michael(マイケル)付加反応
  • キラルなリン酸触媒の存在下でキラルな硫黄含有ジフェニルメタン型化合物を生成する、para-キノンメチドとの非対称1,6-共役付加
  • キラルなβ-メルカプトカルボン酸誘導体を生成する、キラルなtrans-2,5-二置換ピロリジン補助剤とのメタクリルアミドへの共役付加。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.4 °F - closed cup
引火点(℃)
18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
Jan Code
T30805-5G:
T30805-VAR:
T30805-5KG:
T30805-100G:
T30805-500G:
T30805-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Asymmetric induction in the conjugate addition of thioacetic acid to methacrylamides with chiral auxiliaries.
Kim B H, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 16(6), 1215-1220 (2005)
Organocatalytic enantioselective Michael addition of thioacetic acid to enones.
Li Hao, et al.
Tetrahedron Letters, 47(18), 3145-3148 (2006)
Phosphoric Acid Catalyzed Asymmetric 1, 6?Conjugate Addition of Thioacetic Acid to para?Quinone Methides.
Dong N, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 55(4), 1460-1464 (2016)
Rubén Mas-Ballesté et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(6), 1511-1518 (2010-01-28)
While M-percarboxylato species are elusive intermediates, their sulfur containing analogues are known in some cases. The feasibility of isolation of M-perthioacetato compounds allowed, in this work, to obtain new insights into the pathways that follow the reactivity of M-E-ER (E
Wen Yang et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(34), 6876-6884 (2012-08-01)
A highly enantio- and diastereoselective sulfa-Michael addition of thioacetic acid to α,β-disubstituted nitroalkenes catalysed by a chiral squaramide organocatalyst has been described. This organocatalytic reaction at an extremely low catalyst loading (0.2 mol%) furnished synthetically useful β-nitro sulfides in excellent