Merck
F6627
Sigma-Aldrich
5-フルオロウラシル
≥99% purity (HPLC), powder
別名:
2,4-ジヒドロキシ-5-フルオロピリミジン, 5-FU, 5-フルオロ-2,4(1H,3H)-ピリミジンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3FN2O2
CAS番号:
分子量:
130.08
Beilstein:
127172
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
5-フルオロウラシル, ≥99% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
テクニック
titration: suitable
white
mp
282-286 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M NH4OH: soluble
DMSO/DMF: soluble
methanol: soluble
εmax
7.07 at 265 nm in 0.1 M HCl
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
FC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
InChI Key
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... TYMS(7298)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
5-フルオロウラシルは、細胞のアポトーシスを誘発するために使用されています。これは、化学増感剤として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
チミジル酸シンテターゼを阻害して細胞内のdTTPプールを枯渇させることにより、ピリミジン合成に影響を及ぼす強力な抗腫瘍剤です。これは、リボヌクレオチドとデオキシリボヌクレオチドへ代謝され、RNAおよびDNAに取り込まれます。細胞を5-FUで処理するとS期に細胞が蓄積し、p53依存性アポトーシスが誘発されることが示されています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F6627-BULK:
F6627-5G:
F6627-10G:
F6627-1G:
F6627-250MG:
F6627-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Handbook of Drug Nutrient Interactions Nutrition and Health (2004)
Overexpression of microRNA-125b sensitizes human hepatocellular carcinoma cells to 5-fluorouracil through inhibition of glycolysis by targeting hexokinase II.
Jiang JX
Molecular Medicine Reports, 10, 995-995 (2014)
Coulson CJ
Molecular Mechanisms Of Drug Action (1994)
Curcumin promotes apoptosis, increases chemosensitivity, and inhibits nuclear factor kappaB in esophageal adenocarcinoma.
Hartojo W
Translational Oncology, 3, 99-99 (2010)
Julia K J Ahlskog et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(16), 4851-4856 (2009-07-21)
We describe the synthesis and characterization of two acetazolamide derivatives containing either a charged fluorophore or an albumin-binding moiety, which restrict binding to carbonic anhydrase IX and XII present on tumor cells. In vivo studies showed the preferentially targeting of
資料
『オートファジーはがん細胞の薬剤耐性化を促進する』という記事を紹介します
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.