certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 995
traceable to Ph. Eur. F0250000
traceable to USP 12790000
APIファミリー
fluorouracil
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
282-286 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
FC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
InChI Key
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... TYMS(7298)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fluorouracil, an analog of the pyrimidines, belongs to the class of antimetabolite drugs. It is generally utilized for the remediation of tumors such as breast adenocarcinoma, gastrointestinal tract, ovary, head and neck.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1227-500MG:
PHR1227-500MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック